Learn More
Thermo Scientific™ Detergente de desoxicolato sódico
Código de producto. 11874141 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11874141 25 g 25 g
11864141 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11874141
Marca: Thermo Scientific™ 89905
Detergente iónico soluble en agua utilizado en tampones de lisis celular (p. ej., tampón RIPA) para interrumpir las interacciones de proteínas para el aislamiento de liposomas y proteínas de membrana.
Thermo Scientific™ Sodium Deoxycholate es un detergente iónico que resulta especialmente útil para interrumpir y disociar las interacciones de proteínas.
El desoxicolato de sodio (ácido desoxicólico) es un detergente iónico de ácido biliar soluble en agua que se usa comúnmente en métodos de proteínas. Se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular (p. ej., tampón RIPA), pero también se ha utilizado para la preparación de liposomas, el aislamiento de proteínas de membrana y lípidos, la prevención de la unión no específica en la cromatografía de afinidad y un suplemento de medios de cultivo celular.
Características destacadas:
  • Detergente aniónico de ácido biliar popular para numerosos usos de laboratorio
  • Eficaz para interrumpir y disociar muchos tipos de interacción de proteínas
  • Se puede eliminar de la solución mediante diálisis
  • Útil para la elución o regeneración de ciertos tipos de columnas de afinidad
  • Compuesto de alta pureza con baja absorción UV
Propiedades del detergente:
  • Nombres alternativos: Ácido desoxicólico sódico; desoxicolato, sal sódica
  • Nombre químico: 3, ácido 12-α-dihidroxi-5β-colán-24-oico, sal monosódica
  • Peso molecular: 414,6
  • Clase de detergente: Iónico (aniónico)
  • Número de agregación: 5 (promedio)
  • Peso molecular por micela: 2000 (promedio)
  • Concentración micelar crítica (CMC): Del 2 al 6 mM (del 0,083 al 0,249 %, p/v)
  • Punto de opacidad: desconocida
  • Dializable: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Deoxycholate Detergent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium 3-droxy-5-oate