Learn More
Thermo Scientific™ Detergente de desoxicolato sódico
Código de producto. 11864141 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11864141 5 g 5 g
11874141 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11864141 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89904
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detergente iónico soluble en agua utilizado en tampones de lisis celular (p. ej., tampón RIPA) para interrumpir las interacciones de proteínas para el aislamiento de liposomas y proteínas de membrana.
Thermo Scientific™ Sodium Deoxycholate es un detergente iónico que resulta especialmente útil para interrumpir y disociar las interacciones de proteínas.
El desoxicolato de sodio (ácido desoxicólico) es un detergente iónico de ácido biliar soluble en agua que se usa comúnmente en métodos de proteínas. Se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular (p. ej., tampón RIPA), pero también se ha utilizado para la preparación de liposomas, el aislamiento de proteínas de membrana y lípidos, la prevención de la unión no específica en la cromatografía de afinidad y un suplemento de medios de cultivo celular.
Características destacadas:
  • Detergente aniónico de ácido biliar popular para numerosos usos de laboratorio
  • Eficaz para interrumpir y disociar muchos tipos de interacción de proteínas
  • Se puede eliminar de la solución mediante diálisis
  • Útil para la elución o regeneración de ciertos tipos de columnas de afinidad
  • Compuesto de alta pureza con baja absorción UV
Propiedades del detergente:
  • Nombres alternativos: Ácido desoxicólico sódico; desoxicolato, sal sódica
  • Nombre químico: 3, ácido 12-α-dihidroxi-5β-colán-24-oico, sal monosódica
  • Peso molecular: 414,6
  • Clase de detergente: Iónico (aniónico)
  • Número de agregación: 5 (promedio)
  • Peso molecular por micela: 2000 (promedio)
  • Concentración micelar crítica (CMC): Del 2 al 6 mM (del 0,083 al 0,249 %, p/v)
  • Punto de opacidad: desconocida
  • Dializable: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Deoxycholate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-droxy-5-oate