Learn More
Thermo Scientific™ SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-α(2-pyridyldithio)toluene)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
El SMPT Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de cadena larga para la conjugación de amina a sulfhidrilo a través de grupos reactivos de éster NHS y piridilditiol que forman enlaces disulfuro sólidos (obstaculizados) y a la vez escindibles (reducibles) con sulfhidrilos de cisteína.
Características destacadas:
- Contiene un enlace de disulfuro obstaculizado; forma inmunotoxinas estables
- In vitro, un conjugado de SMPT fue tan eficaz como los conjugados formados con SPDP y 2-iminotiolano
- Grupos reactivos: Éster NHS y piridildisulfuro
- Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
Specifications
Specifications
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | Por tioles |
| Descripción | SMPT |
| Peso molecular | 388.46 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 11,2 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | Sí |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Show More |