Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Silver Stain Rescue Reagent
Código de producto. 11861375 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
40 mL
Tamaño de la unidad:
40 ml
11861375 40 mL 40 ml
1 options
Código de producto. 11861375 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24614
Elimine el fondo no deseado de geles de electroforesis de poliacrilamida teñidos con plata no uniformes y revelados en exceso.
El reactivo de rescate de tinción con plata Thermo Scientific™ permite eliminar el fondo no deseado de geles de electroforesis de poliacrilamida teñidos con plata no uniformes y revelados en exceso.
Este sencillo kit de dos reactivos recupera y corrige geles teñidos con plata revelados en exceso al eliminar de manera uniforme la plata revelada. Al invertir lentamente el proceso de revelado durante varios minutos, el reactivo de rescate de tinción con plata Pierce permite supervisar y detener la decoloración cuando el grado es mejor para las bandas de interés. En la mayoría de los procedimientos de tinción con plata para geles de proteínas, la adición de solución de parada se debe sincronizar con cuidado para obtener resultados de tinción óptimos. Con frecuencia, los datos de SDS-PAGE que suelen ser útiles quedan ocultos por el exceso de revelado en este paso crítico. El reactivo de rescate de tinción con plata puede recuperar geles teñidos en exceso y eliminar la necesidad de repetir el experimento (usar y teñir un gel nuevo). La mayoría de los minigeles teñidos en exceso se pueden corregir en menos de una hora, según la concentración de trabajo seleccionada.
Características destacadas:
  • Fácil de usar: mezcle los reactivos con la dilución recomendada y con sus geles teñidos con plata listos para rescatar, que tienen fondos oscuros como resultado de un exceso de revelado
  • Sencillo y eficaz: elimina la señal de fondo en minutos, lo que permite una inversión rápida pero controlada del proceso de tinción para cumplir su objetivo. Realice todo el proceso en aproximadamente una hora
  • Ahorra tiempo y dinero: el procedimiento es mucho más sencillo, mucho más rápido y significativamente menos costoso que la repetición de la electroforesis en gel y la tinción
  • Conserva datos valiosos: elimina de manera uniforme la plata de todo el gel de poliacrilamida, lo que permite mejorar la visibilidad de la banda sin alterar ni manipular los datos
  • Compatible con cualquier tinción con plata: elimina la tinción de fondo elevado o no uniforme, sin importar si la fórmula de la tinción con plata se adquirió en el mercado o se preparó en el laboratorio propio
Incluye:
Soluciones de reactivos A y B (20 ml cada una)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido del kit:
• Reactivo de rescate de tinción con plata A, 20 ml
• Reactivo de rescate de tinción con plata B, 20 ml
Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a temperatura ambiente.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Cantidad 40 mL
Molécula diana proteína
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Reactivo de rescate de tinción