Learn More
Thermo Scientific™ Tinción con plata Pierce™ para espectrometría de masas
Código de producto. 10404005 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10404005 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10404005 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24600
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tiña las proteínas de forma reversible en geles de poliacrilamida para identificar las bandas que se deben extirpar. A continuación, decolore las piezas del gel para su análisis mediante espectrometría de masas.
La tinción con plata Pierce Thermo Scientific™ para espectrometría de masas es un kit completo para la tinción con plata rápida y ultrasensible de proteínas en geles de poliacrilamida y la decoloración eficaz de piezas de gel extirpadas para el análisis de espectrometría de masas.
Este kit de tinción con plata para espectrometría de masas (MS) agrupa componentes del kit de tinción con plata Pierce de alto rendimiento con reactivos optimizados a fin de decolorar manchas para la posterior digestión tríptica en gel y la recuperación de fragmentos de péptidos para hacer el análisis proteómico. El producto y el protocolo compatibles con MS derivados ofrecen una sensibilidad excepcional y mantienen condiciones favorables para la recuperación e identificación de alto rendimiento (cobertura de secuencia) de proteínas mediante la espectrometría de masas. La tinción con plata de geles 2D ahora es un paso intermedio importante en un conjunto de procedimientos que conduce en última instancia a la identificación de proteínas específicas en el proteoma mediante métodos de huellas dactilares en masa. El protocolo de tinción con plata Pierce proporciona el rendimiento, la flexibilidad, la fiabilidad y la resistencia máximos de la tinción para aplicaciones como MALDI-MS.
Características destacadas:
  • Tinción sensible y rápida: la tinción con plata de fondo bajo y fácil de usar proporciona sensibilidad en los intervalos inferiores a nanogramos, ya que detecta proteínas en concentraciones inferiores a 0,25 ng por mancha en 30 minutos después de la fijación
  • Protocolo de tinción flexible: se fija el gel de 15 a 30 minutos o durante la noche sin ningún tipo de efecto en el rendimiento de la tinción; la itinción permanece de 1 a 30 minutos (habitualmente suele ser de 2 a 3 minutos)
  • Resistente: tinción con plata eficaz incluso para proteínas básicas difíciles de teñir, como la lisozima (pI 10) y el quimotripsinógeno A (pI 9,2), que se pueden detectar a 0,2 ng y 0,5 ng, respectivamente
  • Preparación de manchas sencillas y sin problemas: las manchas teñidas en piezas de gel extirpadas se decoloran con facilidad y se preparan para la digestión tríptica en una hora
  • Compatibles con MS: los reactivos y el protocolo se optimizan para proporcionar un rendimiento excelente en la espectrometría de masas tras la extracción de péptidos a partir de geles de 1D o 2D (SDS-PAGE) teñidos
  • Kit completo: contiene todos los reactivos necesarios para la tinción y la decoloración antes de la proteólisis en gel y la recuperación de péptidos para el análisis por espectrometría de masas
  • Práctico: componentes del kit estables a temperatura ambiente; ahorran un valioso espacio en el refrigerador y eliminan la necesidad de equilibrar los reactivos antes de usarlos
Incluye:
Soluciones de sensibilizador, de tinción, de revelado y de potenciador para geles de tinción con plata; soluciones de reactivos A y B para la decoloración de piezas de gel extirpadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido del kit:
• Sensibilizador de tinción con plata, 2 ml
• Potenciador de tinción con plata, 25 ml
• Revelado de tinción con plata, 500 ml
• Tinción con plata, 500 ml
• Reactivo de decoloración con plata A, 4 ml
• Reactivo de decoloración con plata B, 14 ml
Almacenamiento: Al recibirlo, guárdelo a temperatura ambiente.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Plata
Cantidad 1 L
Molécula diana proteína
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Tinción de plata
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, silvernitrate