Learn More
Thermo Scientific™ Powdered RPMI Media for SILAC
Código de producto. 12182410 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
104 g
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12182410 104 g 10 litros
1 options
Código de producto. 12182410 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    356.70€ / 10 litros
    Ahorro 53.30€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Analice la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas utilizando estos medios o aditivos para el etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en cultivo celular (SILAC).
Estos medios Thermo Scientific Pierce y componentes de suero están optimizados para su uso con etiquetado de isótopos estables con aminoácidos en cultivo celular (SILAC) para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas (MS).
El SILAC es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de amino ácidos pesados etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Flexibilidad: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina y medios en polvo deficientes en L-leucina, L-lisina y L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el etiquetado de múltiples aminoácidos isotópicos
  • Compatibilidad: los medios DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, Ham F12 y McCoy 5A y el FBS dializado se utilizan para cultivar una variedad de líneas celulares, incluidas HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, K562 y Jurkat
  • Medios optimizados y especializados: el DMEM de expansión y el DMEM de baja osmolaridad están específicamente diseñados y cualificados para la propagación de células madre embrionarias de ratón y los perfiles de expresión de proteínas SILAC con espectrometría de masas
  • Alta calidad: el FBS dializado y filtrado de células madre se prueba para garantizar que no acelere la diferenciación de las células madre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Medios RPMI menos L-leucina, L-lisina y L-arginina
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Medios
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Material de partida Células
Tipo de producto final proteína
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 104 g
Formulario Polvo