Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SDS-PAGE Sample Prep Kit
Código de producto. 10617514 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
10617514 50 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10617514 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89888
Elimine de manera rápida y fácil altos niveles de sales, desnaturalizantes, detergentes y otros componentes del tampón que interfieren con la electroforesis en gel de poliacrilamida.
El kit de preparación de muestras Thermo Scientific™ Pierce SDS-PAGE elimina de manera rápida y fácil altos niveles de sales, desnaturalizantes, detergentes y otros componentes del tampón que interfieren con la electroforesis en gel de poliacrilamida de proteínas.
El kit de preparación de muestras SDS-PAGE proporciona un método sencillo y eficaz para concentrar las muestras y eliminar los productos químicos que interfieren con el análisis SDS-PAGE, como ácidos y bases, detergentes, guanidina y sulfato de amonio. El PAGE-prep Resin patentado une la proteína en presencia de dimetilsulfóxido (DMSO). Después, los contaminantes interferentes se eliminan mediante un lavado de la resina unida a las proteínas en un formato de centrifugación fácil de usar. Las proteínas se eluyen en un tampón compatible con el ensayo de proteínas Pierce BCA, lo que permite la cuantificación de una porción de la muestra procesada. Las proteínas eluidas se pueden combinar con un tampón de muestra y analizar en el sistema SDS-PAGE de su elección.
Características destacadas:
  • Elimina los artefactos de gel causados por contaminantes incompatibles: elimina colorantes, agentes reductores, detergentes, azúcares, glicerol, guanidina, urea y sulfato de amonio para proporcionar resultados reproducibles mediante el análisis SDS-PAGE
  • Compatible con el ensayo de proteína BCA: permite la cuantificación de proteínas de la muestra procesada antes de la carga del gel
  • Enriquece las soluciones de proteínas diluidas: concentra las muestras de proteínas para el análisis SDS-PAGE seis veces en menos 20 de minutos
  • Potente y flexible: procesamiento de 2 l a 350μl de muestra que contiene hasta 70μg de proteína; recupere del 75 % al 85 % de la proteína total en 50μl de tampón de elución
  • Kit completo y práctico: incluye resina PAGEprep, DMSO, cubetas de centrifugado y tampón de carga de muestras
    • Incluye:
      Pasta de resina PAGEprep, solución DMSO, tampón de elución, tampón de muestra, cubetas de centrifugado y tubos de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Tampón Tampones de carga de muestras
Tipo de gel SDS-PÁGINA
Compatibilidad del gel Geles SDS-PAGE
Cantidad 50 reacciones
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Kit de preparación de muestras SDS-PAGE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Kieselguhr, calcined