Learn More
Thermo Scientific™ SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
Código de producto. 10433834 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10433834 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10433834 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador corto compuesto de grupos de éster NHS y bromoacetil (haloacetil) en los extremos de un brazo espaciador de 7 átomos (6,2A).
Thermo Scientific™ Pierce SBAP es un entrecruzador corto (6,2 Å) para conjugación de amina a sulfhidrilo a través de éster (NHS) N-hidroxisuccinimida y grupos reactivos de bromoacetil.
Características destacadas:
  • Útil para preparar péptidos cíclicos y conjugados de péptidos
  • Grupos reactivos: Éster NHS y bromoacetil
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción SBAP
Peso molecular 307.1
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 6,2 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Haloacetil, éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador