Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Saturated Ammonium Sulfate Solution
Código de producto. 10475335 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10475335 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 10475335 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45216
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Fraccione inmunoglobulinas, anticuerpos u otras proteínas mediante la precipitación selectiva, también denominada precipitación salina o salting out.
La solución saturada de sulfato amónico Thermo Scientific™ Pierce está formulada y lista para su uso en aplicaciones de fraccionamiento simples de inmunoglobulinas, anticuerpos u otras proteínas basadas en la precipitación selectiva, que también se denomina precipitación salina o salting out.
La solución saturada de sulfato amónico (4,32 M) permite la eliminación de una gran cantidad de proteínas del suero, el sobrenadante de cultivo celular y el líquido de ascitis. La adición lenta de la solución a una muestra de proteína da lugar a una disminución de la solubilidad de la proteína y, finalmente, a la precipitación proteínica, ya que los iones cargados del sulfato amónico compiten con la proteína para interactuar con el agua. Las proteínas de alto peso molecular, como los anticuerpos, son de las primeras en precipitarse. Cuando se utilizan en combinación con métodos de purificación de anticuerpos, como la cromatografía de afinidad, la precipitación del sulfato amónico es ideal para obtener muestras de anticuerpos altamente purificadas.
Características destacadas:
  • Práctica: la solución está lista para su uso, no requiere preparación.
  • Concentrados: permite la recuperación del anticuerpo en 100 ml de más de 1 l de sobrenadante de cultivo celular.
  • Mejora la pureza: la purificación parcial de anticuerpos mediante la precipitación de sulfato amónico mejora en gran medida la pureza final que se puede obtener mediante purificación por afinidad.
  • Extiende la vida útil de la columna: el uso de muestras de anticuerpos prepurificados en lugar de muestras crudas permite utilizar las columnas de afinidad para muchos más ciclos.
  • Compatible: el sulfato amónico se elimina fácilmente mediante diálisis o columnas de desalado, lo que elimina cualquier obstáculo para métodos posteriores.
  • Versátil: se usa para la precipitación de inmunoglobulinas o la precipitación salina («salting out») de fracciones de otros tipos de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de sulfato amónico
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Afinidad
Tipo de reactivo Reactivos de precipitación
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Cantidad 1 l
Formulario Líquido