Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetylthioacetate)
Código de producto. 10750805 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10750805 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10750805 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26102
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reactivo de adición de sulfhidrilo corto (2,8 A) y aminorreactivo (éster NHS); crea un grupo -SH estable (protegido pero expuesto) para estrategias de entrecruzamiento de proteínas.
Thermo Scientific™ Pierce SATA es un reactivo de cadena corta (brazo espaciador de 2,8 Å) para la modificación covalente de aminas primarias y la adición de un grupo de sulfhidrilo estable pero expuesto para facilitar estrategias de entrecruzamiento heterofuncional.
Características destacadas:
  • Reacciona con aminas primarias para añadir sulfhidrilos protegidos
  • Un paso de desprotección fácil genera un grupo libre de sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el producto a –20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Grupo de sulfhidrilo
Tipo de etiqueta Grupos conjugados
Línea de productos Pierce
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Tipo de reactivo SATA
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Tipo de producto Entrecruzador