Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SAT(PEG)4 (PEGylated N-succinimidyl S-acetylthioacetate)
Código de producto. 10167633 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
10167633 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10167633 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26099
Forma larga (18,2 A) y pegilada de SATA, un reactivo de adición de sulfhidrilo reactivo a amina (éster NHS); contiene un brazo espaciador de polietilenglicol de cuatro unidades.
SAT(PEG)4Pierce Thermo Scientific™ es una forma pegilada de SATA de brazo largo (18,2 Å), un reactivo de adición de sulfhidrilo para la modificación covalente de aminas primarias para facilitar el entrecruzamiento controlado y heterobifuncional.
SAT(PEG)4 amplía la flexibilidad, solubilidad y alcance de otros reactivos S-acetiltio (SAT) para la modificación de sulfhidrilo de moléculas que contienen amina. SAT(PEG)4 tiene la misma forma que SATA y SATP, que se utilizan ampliamente como parte de las estrategias de conjugación de proteínas. Dos proteínas purificadas (por ejemplo, anticuerpo y enzima) se conjugan después de modificar una proteína con un reactivo SAT y la otra proteína con un entrecruzador que activa la maleimida, como Sulfo-SMCC (n.º de referencia 22322). Dado que los reactivos SAT añaden un sulfhidrilo protegido, la proteína modificada puede almacenarse indefinidamente antes de tratarla para exponer el sulfhidrilo y realizar la reacción de conjugación final dirigida por sulfhidrilo. El grupo de cuatro unidades de polietilenglicol (PEG) en SAT(PEG)4 proporciona mayor hidrofilicidad y longitud de agente separador en relación con SATA y SATP. Cuando se utiliza en combinación con un entrecruzador de brazo largo que contiene PEG como SM(PEG)12 (n.º de referencia 22112), SAT(PEG)4 puede usarse para entrecruzar proteínas con separadores largos.
Características destacadas:
  • Reacciona con aminas primarias para añadir sulfhidrilos protegidos
  • Un paso de desprotección fácil genera un grupo libre de sulfhidrilo
  • El agente separador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua mejora la solubilidad de la proteína etiquetada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el producto a –20 °C. Producto enviado a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Grupo de sulfhidrilo
Tipo de etiqueta Grupos conjugados
Línea de productos Pierce
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador Largo, pegilado
Formulario Líquido
Cantidad 100 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Tipo de producto Entrecruzador