Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ S-Nitrosylation Western Blot Kit and HENS Buffer
Código de producto. 13464199 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
40 reacciones
Tipo de producto:
Kit western blot
Tampón HENS
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
13464199 40 reacciones Kit western blot 0.20 ml
13474199 100 mL Tampón HENS 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13464199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90105
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
El kit Western Blot de S-nitrosilación Pierce Thermo Scientific permite la detección sensible de las modificaciones post-traslacionales de la proteína S-nitrosocisteína en un kit completo y fácil de usar o un tampón HENS para el kit Western Blot independiente para S-nitrosilación.
The Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit provides cell lysis/reaction buffer, sulfhydryl-reactive blocking agent, reducing agent, labeling agent, and anti-TMT antibody to label 40 samples (100 μg each). As with traditional S-nitrosylation switch assays, unmodified cysteines are blocked by a sulfhydryl-reactive compound. S-nitrosylated cysteines are selectively reduced with ascorbate in HENS Buffer for labeling with iodoTMTzero reagents, which irreversibly bind to the cysteine thiol that was S-nitrosylated. Detection of the TMT reagent-modified proteins is facilitated using an anti-TMT antibody.
La S-nitrosilación es una modificación postraslacional que regula numerosos procesos, como la proliferación celular, la apoptosis, la relajación muscular suave, la liberación de neurotransmisores, y la diferenciación. Durante la S-nitrosilación, los radicales de óxido nítrico reaccionan con los tioles de cisteína para producir un aducto S-NO que altera la actividad proteica.
Kit de Western Blot de S-nitrosilación Pierce
El kit de Western Blot Pierce S-nitrosilation proporciona los reactivos necesarios para realizar una versión modificada del ensayo del interruptor de S-nitrosilación tradicional, incluido un reactivo de bloqueo de cisteína, agente de reducción, tampón de reacción, reactivo de etiquetado iodoTMT y anticuerpo Anti-TMT. El etiquetado se lleva a cabo utilizando el reactivo no biológico iodoTMT en lugar de HPDP-biotina, lo que reduce la señal de fondo durante la detección del Western Blot. Además de la detección de proteínas S-nitrosíladas por Western blot, se puede utilizar una resina anti-TMT inmovilizada para enriquecer selectivamente proteínas/péptidos S-nitrosílidos etiquetados con reactivos iodoTMT. Este flujo de trabajo permite la asignación de sitios de S-nitrosilación y la cuantificación multiplexada mediante espectrometría de masas.
Las características del kit de Western Blot de S-nitrosilación Pierce incluyen:
• Específico: las reacciones de etiquetado específicas optimizadas cambian las modificaciones traslacionales posteriores a la S-nitrosocisteína con el reactivo iodoTMT para una fácil detección por Western blot utilizando anticuerpo antiTMT
• Mejor relación señal-ruido: utiliza un reactivo no biológico de iodoTMT para el etiquetado en lugar de la biotina-HPDP, lo que resulta en menos fondo durante la detección de Western blot
• Compatible con flujos de trabajo: el método de etiquetado es compatible con métodos alternativos de análisis, incluido el enriquecimiento mediante resina antiTMT y la cuantificación multiplex mediante espectrometría de masas
• Práctico: todos los reactivos necesarios están incluidos en un kit
Tampón HENS
El tampón HENS consta de 100 mm HEPES (pH 7,8), 1 mm EDTA, 0,1 mm Neocupromina y 1 % SDS. Es un tampón de lisis celular diseñado para su uso con el kit de Western Blot de nitrosilación Pierce S, que permite la detección sensible de la proteína S-nitrosocisteína después de las modificaciones traslacionales en un kit completo y fácil de usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit western blot
Método de detección S-nitrosilación
Línea de productos Pierce
Cantidad 40 reacciones
Reactividad Todas las especies
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el kit a –20 °C o almacenar los componentes individuales como se indica anteriormente. El kit se envía con un paquete de hielo.