Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit
Código de producto. 13434209 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13434209 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 13434209 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20163
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Realice un marcado del ARN con destiobiotina fácil y eficaz para su uso como sondas o como alternativa a los anticuerpos en el enriquecimiento de proteínas que se unen al ARN.
Realice un marcado del ARN con destiobiotina fácil y eficaz para su uso como sondas o como alternativa a los anticuerpos en el enriquecimiento de proteínas que se unen al ARN con el kit Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Desthiobiotinylation.
Información adicional y pedidos en línea
El kit Pierce RNA 3'-End Desthiobiotinylation se ha optimizado para el marcado del extremo 3 de ARN de cadena sencilla usando la ARN ligasa de T4. Una vez marcado, el ARN puede usarse como sonda o diana para reacciones EMSA gel-shift, método Northern y experimentos de interacción proteína-ARN. El ARN destiobiotinilado también puede usarse para el enriquecimiento en proteínas de unión a ARN (RBP) usando una resina de afinidad a estreptavidina, debido a que la etiqueta de destiobiotina se une a la estreptavidina de forma que permite una elución suave del complejo ribonucleoproteína. El kit de marcado también se incluye como componente del Thermo Scientific Pierce Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit.
Características destacadas:
  • No radioactivo
    – una única etiqueta de biotina tiene una sensibilidad de detección similar a la radioactividad
  • Facilidad de uso: incluye la ARN ligasa y el tampón de reacción optimizado
  • Económico: solo pagará una parte del precio si compra las sondas de ARN biotiniladas sintéticas
  • Extremo etiquetado: da lugar a alteraciones mínimas de la estructura secundaria del ARN
  • Los tubos
    – la etiqueta de destiobiotina puede usarse para la detección o como soporte de afinidad para la resina con estreptavidina
Incluye:
  • Bifosfato de citidina destiobiotinilado, ARN ligasa de T4 y tampón, oligonucleótido de ARN no marcado como control positivo, patrón de sonda de ARN biotinilado, inhibidor de ARNasas, glucógeno y reactivos para potenciar la ligación
Recomendada para:
  • Northern blotting
  • EMSA
  • Enriquecimiento de proteínas de unión a ARN (RBP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 20 reacciones de destiobiotinilación usando 50 pmol de cada ARN
• Bifosfato de citidina destiobiotinilado, 40 µl
• Ligasa de ARN T4, 40 µl
• Tampón de reacción de ligasa de ARN T4 (10X), 100 µl
• Control de ARN no etiquetado, 100 µl
• Control de ARN IRE biotinilado, 35 µl
• Inhibidores de la ARNasa, 2 x 10 µl
• DMSO, 200 µl
• PEG (30 %), 300 µl
• Glucógeno, 20 µl
• Agua libre de nucleasas, 1,5 ml
Al recibirla, almacenar a -20 °C.
Formato Kit
Tecnología de aislamiento Gránulo magnético
N.º de reacciones 20
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Kit de etiquetado de ARN
Cantidad 20 reacciones
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.