Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Biotinylation Kit
Código de producto. 11814564 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11814564 20 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 11814564 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20160
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Biotinilice extremos de 3’ de sondas de ARN para EMSA no radioactiva y otros métodos de detección de ácidos nucleicos.
El kit de biotinilación de ARN de extremo 3' Thermo Scientific™ Pierce está optimizado para etiquetar el extremo de 3’ de las sondas de ARN con el fin de facilitar su uso como sondas u objetivos en la EMSA y otros métodos para estudiar las interacciones proteína-ARN.
El kit completo contiene una cadena de ARN sin etiquetar para su uso como control positivo, un patrón de sonda de ARN biotinilado, inhibidor de ARNasa, glucógeno y reactivos que mejoran la ligación. El kit de biotinilación de extremo 3’ de ARN utiliza la ARN ligasa T4 para conjugar un solo nucleótido análogo al terminal 3' de una cadena de ARN. El exclusivo (bis)fosfato de citidina biotinilado utilizado en este kit permite a la ARN ligasa T4 unir una única etiqueta de biotina en sondas de ARN de diversas estructuras y longitudes secundarias con una eficacia superior al 70 %.
Características destacadas:
  • No es radioactivo: incorpora una etiqueta de biotina que permite una sensibilidad de detección similar a la radioactividad cuando se utiliza con sistemas de detección quimioluminiscentes
  • Rápido: el ARN se puede etiquetar en 0,5-2 horas con un mínimo procesamiento posterior
  • Facilidad de uso: incluye la ARN ligasa y el tampón de reacción optimizado
  • Económico: solo pagará una parte del precio si compra las sondas de ARN biotiniladas sintéticas
  • Extremo etiquetado: da lugar a alteraciones mínimas de la estructura secundaria del ARN
  • Flexible: sondas de ARN transcrito sintéticas o in vitro que van desde 22 hasta 450 nucleótidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 20 reacciones de etiquetado (cada una con 50 pmol de ARN)
• Tampón de reacción de ligasa de ARN T4 (10X), 100 µl
• Ligasa de ARN T4 RNA (20 000 U/ml), 40 µl
• ARN de control no etiquetado (10 µM), 100 µl
• Control de ARN IRE biotinilado (125 nM) 35 µl
• Inhibidor de ARNasa (40 U/µl), 2 × 10 µl
• Agua sin nucleasas, 1,5 ml
• DMSO, 200 µl
• 30 % de PEG, 300 µl
• (bis)fosfato de citidina biotinilado (1 mM), 40 µl
• Glucógeno (20 mg/ml), 20 µl
Almacene todos los componentes a - 20 °C.
Formato Kit
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Kit de etiquetado de ARN
Cantidad 20 reacciones