Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de extracción y lisis RIPA
Código de producto. 10230544 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10230544 250 ml 250 ml
10017003 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10230544 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89901
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lise las células de mamífero cultivadas con esta formulación de alta calidad, lista para su uso y completamente pública de un popular reactivo de lisis celular.
El tampón RIPA Thermo Scientific™ es una formulación de alta calidad, lista para su uso y completamente pública de un conocido reactivo de lisis celular para cultivos de células de mamífero.
Este tampón RIPA lisa y extrae proteínas de manera eficaz a partir de células de mamíferos sometidas a cultivo, incluidas células de placas y células en suspensión peletizadas. Este popular reactivo permite la extracción de proteínas presentes en la membrana, el citoplasma y el núcleo, y es compatible con muchas aplicaciones, incluidos los ensayos de marcación, el ensayo de proteínas BCA Thermo Scientific, los inmunoensayos y la purificación de proteínas. Inhibidores como cóctel inhibidor de proteasas (ref. 78430) y el cóctel inhibidor de fosfatasas (ref. 78420) Thermo Scientific también son compatibles con esta formulación tampón RIPA y se pueden agregar antes de su uso para evitar la proteólisis y mantener la fosforilación de las proteínas.
Características destacadas:
  • Cómoda: solución lista para su uso
  • Flexible: compatible con muchas aplicaciones, incluidos los ensayos con indicador, los ensayos de proteínas, los inmunoensayos y la purificación de proteínas
  • Versátil: permite la extracción de proteínas presentes en el núcleo, la membrana y el citoplasma
  • Formulación pública: no contiene componentes exclusivos, por lo que ofrece a los usuarios un completo control y conocimiento de los posibles problemas de compatibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Tampón de extracción
Volumen (métrico) 250 ml
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.