Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Reversible Protein Stain Kit for PVDF Membranes
Código de producto. 10558733 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,75 L
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10558733 1,75 L 1 SET
1 options
Código de producto. 10558733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24585
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tiña de forma reversible las proteínas en la membrana de nitrocelulosa o de PVDF después de la transferencia desde geles de poliacrilamida con la alternativa sensible Ponceau S.
Los kits de tinción reversible de proteínas Pierce Thermo Scientific™ para membranas son alternativas rápidas y sensibles a la tinción Ponceau S para la detección reversible de bandas de proteínas en la membrana de nitrocelulosa o de PVDF después de la transferencia desde geles de poliacrilamida.
Estos kits para tinción de membrana utilizan un método no destructivo, reversible, fiable y sensible para teñir y detectar proteínas en membranas de nitrocelulosa y PVDF. Estos kits Pierce son alternativas superiores a las tinciones Ponceau S para evaluar la eficacia de la transferencia de proteínas después de SDS-PAGE y antes de la inmunotransferencia. El límite inferior de detección con este método es de 25 a 50 ng por banda (al menos cinco veces más sensible que la tinción Ponceau S convencional). Los protocolos de tinción son simples, rápidos y dan lugar a bandas de color azul turquesa que no se desvanecen y que se fotografían fácilmente para futuras consultas. La tinción se puede invertir fácilmente en menos de 15 minutos. La posterior detección de Western Blot no se ve afectada porque la tinción no altera la proteína y se elimina por completo. Los kits independientes para membranas de nitrocelulosa y PVDF utilizan el mismo mecanismo de unión de colorante, pero se diferencian en la formulación de la tinción y los componentes de tratamiento de membrana para optimizar la velocidad y el rendimiento con cada tipo de membrana.
Características destacadas:
  • Mejor que Ponceau S: más sensible, más fácil de documentar, permanente hasta su inversión (no se desvanece)
  • Sensible: tinción de proteínas total de alta avidez; el límite inferior de detección es de 25 a 50 ng por banda
  • Específico: solo detecta proteínas; no se une ni interactúa con otros componentes de la electroforesis o de la muestra
  • Rápido: tinción en menos de cinco minutos (kit de nitrocelulosa) o 30 minutos (kit de PVDF); tinción de eliminación e inversión completa en menos de 15 minutos
  • Estable: los componentes son estables a temperatura ambiente, lo que ahorra espacio en el refrigerador y elimina los pasos de equilibrado
Incluye:
Tinción de proteína reversible, soluciones de decoloración y eliminación; el kit de PVDF también contiene una solución sensibilizante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 membranas de PVDF (8 cm x 8 cm) de minigeles (SDS-PAGE)
• Sensibilizador, 250 ml
• Tinción reversible, 250 ml
• Decoloración, 1 l
• Borrador de manchas, 250 ml
Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Kit de tinción reversible de proteínas Pierce para membranas de PVDF
Ubicación de detección Detección en transferencia
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Mezcla patentada
Cantidad 1,75 L
Molécula diana proteína
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Kit de tinción de proteínas reversibles