Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS
Código de producto. 13464209 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
13464209 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 13464209 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88326
Una solución exacta de reserpina diseñada específicamente para la evaluación del rendimiento de los espectrómetros de masas, incluidos los instrumentos de la serie TSQ y trampa iónica Thermo Scientific™.
El estándar de reserpina Pierce Thermo Scientific™ para LC-MS es una solución exacta de reserpina diseñada específicamente para la evaluación del rendimiento de espectrómetros de masas, incluidos los instrumentos de la serie TSQ y trampa iónica Thermo Scientific.
Información adicional y pedidos en línea
El estándar de reserpina Pierce para LC-MS es una formulación líquida prediluida ideal para realizar rápidamente las especificaciones de instalación de los espectrómetros de masas Thermo Scientific (y otros). El estándar se suministra en una concentración de 100 pg/μl en alcohol isopropílico al 50 % y requiere diluciones adicionales mínimas. El producto se suministra en un paquete de 5 viales ámbar de vidrio de 1 ml con tapones de rosca revestidos de PTFE. El estándar de reserpina Pierce para LC-MS se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas.
Características destacadas:
  • Cómodo: se suministra prediluido y requiere mínimas diluciones adicionales para alcanzar concentración diana para inyección
  • Manipulación segura: a diferencia de las ampollas de vidrio, el tapón se puede quitar y reemplazar fácilmente al retirar la solución
  • Alta pureza: reactivos para espectrometría de masas en un recipiente no lixiviable
  • Estable: almacenar a 4 °C durante un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Patrón de reserpina
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa.
Material de partida Péptidos, moléculas pequeñas
Tipo de producto final Péptidos, moléculas pequeñas
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 5 x 1 mL
Formulario Mediciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Reserpine Standard for LC-MS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol