Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Código de producto. 12182240 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12182240 Kit para 1000 reacciones 1 PCS
12172240 Kit de 100 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12182240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16167
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Obtenga una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida media de 3 horas aprox.) en presencia de indicadores de luciferasa de Renilla
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de Renilla Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal bioluminiscente extremadamente brillante y estable (vida media de 3 horas aprox.), especialmente en presencia del indicador de luciferasa de Renilla verde.
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa Pierce contiene reactivos para medir la actividad de la luciferasa de Renilla en lisados celulares. En presencia de luciferasa, el reactivo de brillo proporciona una señal bioluminiscente estable y está muy recomendado para su uso con luminómetros sin inyectores o para el procesamiento por lotes de muestras. La salida de luz generada por la reacción de la luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa producida, que a su vez es proporcional a la actividad del promotor de la expresión de conducción de la luciferasa. Aunque los reactivos de ensayo de brillo se han optimizado para obtener los mejores resultados cuando se utilizan con los plásmidos de luciferasa de Renilla verde Thermo Scientific, este kit de brillo puede utilizarse para detectar la actividad de otros derivados de la luciferasa de Renilla que utilizan la coelenterazina como sustrato.
Características destacadas:
  • Sensible: detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de Renilla verde
  • Estable: mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
  • Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
  • Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Renilla
  • Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
  • Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
  • Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Renilla y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent y Varioskan™ Flash
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa Renilla verde
Cantidad Kit para 1000 reacciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el kit a -80° C o almacene los componentes individuales como se indica anteriormente.
• Tampón de ensayo Glow Renilla, 50 ml, almacenar a 4 °C
• Coelenterazina (100X), 0,5 ml, almacenar a -80 °C
• Tampón de lisis celular 2X, 60 ml, almacenar a temperatura ambiente
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
Formato 96-well Plate, 384-well Plate
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato Coelenteracina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol