Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de ensayo doble de luciferasa de Renilla y de luciérnaga de Thermo Scientific™ proporciona los reactivos necesarios para detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Renilla y de luciferasa roja en lisados de células completas de mamíferos.
Características destacadas:
Simultáneo: detección concurrente, basada en filtros, separada por longitud de onda de dos actividades de luciferasa
Sensible: mida las actividades de la luciferasa de Renilla verde y de luciérnaga roja en la misma muestra
Rápido: no se requiere el paso de enfriamiento, a diferencia de los ensayos dobles secuenciales tradicionales
Multiplex: capaz de cuantificar dos actividades celulares en la misma muestra
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustratos coelenteracina y D-luciferina
Requiere:
Indicadores de la luciferasa de Renilla verde y de luciérnaga roja; conjunto de filtros a 525 nm ± 20 nm para la luciferasa de Renilla verde, y de 615 a 675 nm para la luciferasa de luciérnaga roja. Luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash y de Thermo Scientific; inyector necesario para evaluar más de 24 pocillos a la vez.
Recomendada para:
Estudiar dos elementos normativos al mismo tiempo; controlar dos vías de señalización simultáneamente; permitir el estudio de más de un blanco por pantalla (p. ej., efectos inespecíficos)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa de luciérnaga, luciferasa Renilla verde |
| Suficiente para | 100 ensayos de luciferasa doble |
| Cantidad | Kit de 100 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 100 ensayos de luciferasa dual en pocillos de microplaca • Tampón de ensayo dual Renilla-luciérnaga, 5 ml (almacenar a 4 °C) • Coelenterazina 100X, 50 μl (almacenar a -80 °C) • D-luciferina, 3 mg (almacenar a 4 °C) • Tampón de lisis celular de luciferasa (2X), 6 ml (almacenar a temperatura ambiente) Tras su recepción, almacenar el kit a -80 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminometer |
| Formato | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol