Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L
Código de producto. 15225693 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15225693 50 mg 50 miligramos
10658464 1 mg 1 miligramo
15235693 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15225693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77679
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Detecte anticuerpos humanos y de ratón que contengan cadenas ligeras kappa en inmunoensayos con esta proteína L recombinante purificada, biotinilada o conjugada con peroxidasa.
Las formas purificadas y conjugadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G permiten sondear y detectar anticuerpos de ratón y seres humanos que contengan cadenas ligeras kappa en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína L es una proteína de unión a inmunoglobulinas que originariamente provenía de la bacteria Peptostreptococcus magnus, pero que ahora se produce de forma recombinante. La proteína L tiene la capacidad única de unirse a través de interacciones de la cadena K ligera sin interferir con el lugar de unión al antígeno de un anticuerpo. Esto otorga a la proteína L la capacidad de unir una variedad más amplia de clases y subclases de Ig que otras proteínas de unión de anticuerpos. La proteína L se une a todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD). La proteína L también enlazará fragmentos variables de cadena individual (scFv) y fragmentos de Fab. La proteína L se une a kappa I, III y IV en humanos, y a kappa I en ratones.
Características destacadas:
  • Contiene cuatro dominios de unión a inmunoglobulina por proteína
  • Enlaza a los miembros de todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) que contienen cadenas K ligeras
  • Enlaza fragmentos variables de cadena individual (ScFv) y fragmentos Fab que contienen cadenas K ligeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína L
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Nota: Puede almacenar el producto reconstituido durante un mes a 4° C. Para el almacenamiento a largo plazo, alícuota, añadir un volumen igual de glicerol y almacenar a -20° C.