Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G, Biotinylated
Código de producto. 11875845 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11875845 0,5 mg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 11875845 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29988
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte anticuerpos humanos y de ratón, especialmente isotipos IgG, en inmunoensayos con esta proteína G recombinante purificada, biotinilada o conjugada con peroxidasa.
Las formas purificadas y conjugadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G permiten sondear y detectar anticuerpos de ratón y seres humanos, especialmente isotipos de IgG, en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína G es una proteína de pared bacteriana aislada del grupo G estreptococos. La secuenciación del ADN de la proteína G nativa identifica dos dominios de unión de IgG y sitios para la unión de albúmina y superficie celular. Los dominios de unión de albúmina y superficie celular se han eliminado de la proteína G recombinante para reducir la unión no específica y, por tanto, se pueden utilizar para separar IgG de muestras brutas. La unión óptima se realiza a un PH de 5, aunque la unión también es efectiva a pH 7,0 y 7,2.
Características destacadas:
  • Contiene dos dominios de unión Fc por proteína
  • Mejor que la proteína A para ratón (incluida IgG1), humano (incluida IgG3) y anticuerpos de rata, cabra y vaca
  • Peor que la proteína A para cobaya, cerdo, perro y gato
  • No enlaza IgM, IgD o IgA humanas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína G recombinante Pierce, biotinilada
Conjugado Biotina
Cantidad 0,5 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína G
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.