Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G
Código de producto. 15215693 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15215693 500 mg 500 miligramos
10301214 5 mg 5 miligramos
15205693 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15215693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77678
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Detecte anticuerpos, especialmente isotipos IgG, de muchas especies huéspedes diferentes con esta proteína A/G recombinante purificada, conjugada con fosfatasa alcalina o peroxidasa
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A/G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Las extensas propiedades de unión de Fc de la proteína A/G la convierten en una popular herramienta en la investigación y purificación de inmunoglobulinas. La proteína A/G se une a todos los subtipos de IgG humana, IgA, IgE, IgM y, en menor medida, IgD; sin embargo, no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de ratón. La proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de otras proteínas séricas. Los subtipos individuales de monoclonales de ratón tienen más probabilidades de tener una mayor afinidad a esta proteína quimérica que a la proteína A o a la proteína G.
Características destacadas:
  • Contiene cuatro dominios de unión en la región Fc a partir de la proteína A y dos a partir de la proteína G
  • Proporciona unión para todas las especies de anticuerpos y subtipos reconocidos por la proteína A o la proteína G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína A
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.