Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G, Alkaline Phosphatase Conjugated
Código de producto. 11809240 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11809240 0,5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 11809240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 32391
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Detecte anticuerpos, especialmente isotipos IgG, de muchas especies hospedadoras diferentes con esta proteína A/G recombinante purificada, conjugada con fosfatasa alcalina o peroxidasa
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A/G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Las extensas propiedades de unión de Fc de la proteína A/G la convierten en una popular herramienta en la investigación y purificación de inmunoglobulinas. La proteína A/G se une a todos los subtipos de IgG humana, IgA, IgE, IgM y, en menor medida, IgD; sin embargo, no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de ratón. La proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de otras proteínas séricas. Los subtipos individuales de monoclonales de ratón tienen más probabilidades de tener una mayor afinidad a esta proteína quimérica que a la proteína A o a la proteína G.
Características destacadas:
  • Contiene cuatro dominios de unión en la región Fc a partir de la proteína A y dos a partir de la proteína G
  • Proporciona unión para todas las especies de anticuerpos y subtipos reconocidos por la proteína A o la proteína G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína A recombinante Pierce, fosfatasa alcalina conjugada
Conjugado Fosfatasa alcalina
Cantidad 0,5 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína A
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a - 20 °C.