Description
Los depósitos de reactivos Thermo Scientific™ Pierce son estériles, resistentes, desechables y están moldeados con poliestireno de alto impacto.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
- Los depósitos estériles y resistentes están moldeados con poliestireno de alto impacto
Los depósitos facilitan la recogida repetida de reactivos mediante pipetas multicanal para su administración en placas de 96 pocillos
Specifications
Specifications
| Descripción | Depósitos de reactivos para ELISA Pierce |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Cantidad | 200 unidades |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Compatibilidad de placas | Placa de 96 pocillos, placa de 384 pocillos |
| Desechables | Sí |
| Forma del fondo | Fondo en V |