Learn More
Thermo Scientific™ Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
Código de producto. 11814524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11814524 60 pruebas 1 set
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11814524 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37503
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Determine el isotipo de anticuerpos monoclonales de ratón mediante un método basado en microplacas y que no requiere antígenos que permite analizar varias muestras en aproximadamente una hora.
El kit para determinación rápida de isotipo de anticuerpos de ratón para ELISA Thermo Scientific™ Pierce permite determinar el isotipo de los anticuerpos monoclonales de ratón sin necesidad de antígenos mediante un método de microplacas que permite analizar varias muestras en aproximadamente una hora
El kit permite identificar fácilmente la clase, subclase y composición de la cadena ligera de inmunoglobulina de ratón. Este ensayo rápido utiliza placas de tiras de ELISA recubiertas previamente en diferentes pocillos con anticuerpos de captura de cadena pesada antirratón (anti-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA e IgM) o anticuerpos de captura de cadena ligera antirratón (kappa o lambda). De esta forma, se elimina la necesidad de purificar e inmovilizar un antígeno para determinar el isotipo de inmunoglobulina. Se puede isotipar una muestra de anticuerpos monoclonales de ratón aplicada a los pocillos en una hora. Los resultados se evalúan de manera cualitativa inspeccionándolos visualmente, o de manera cuantitativa midiendo la absorbancia a 450 nm.
Características destacadas:
  • Rápido: determine el isotipo de anticuerpos en aproximadamente 1 hora; mucho más rápido que los kits de ELISA tradicionales.
  • Práctico: el formato de tiras de ocho pocillos permite el uso parcial de la placa; utilice una tira (columna) para cada muestra (12 muestras por placa).
  • Específico: permite la caracterización de anticuerpos en seis subclases diferentes y dos tipos distintos de cadenas ligeras.
  • Sensible: caracterización precisa con muestras que contengan más de 3 ng/ml de anticuerpos de prueba.
  • Flexible: el kit es compatible con sobrenadantes de cultivo celular de hibridoma, líquido de ascitis y anticuerpos purificados.
  • Rentable: el coste por ensayo es menor que con tiras o casetes de ensayo de un solo uso.
  • No se necesita ningún equipo especial: evalúe los resultados de manera visual o mídalos cuantitativamente mediante un lector de placas de ELISA normal (450 nm).
  • Completa y fácil de usar: incluye placas con recubrimiento previo, detección de anticuerpos, tampones, sustrato de TMB y soluciones de parada.
Incluye:
Placas para isotipado de 96 pocillos con recubrimiento previo, 5 placas; conjugado de IgG + IgA +IgM-HRP de cabra antirratón, 30 ml; sustrato de TMB de 55 ml; solución de parada de 55 ml; tampón de lavado de 30 usos de 200 ml; 2 tampones de solución salina tamponada con Tris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 60 determinaciones de isotipo (8 pocillos por muestra de prueba)
• 5 placas para isotipado de 96 pocillos con revestimiento previo
• Conjugado de IgG + IgA + IgM-HRP de cabra antirratón de 30 ml
• Sustrato TMB de 55 ml
• Solución de parada de 55 ml
• Tampón de lavado de 30 usos, 200 ml
• 2 paquetes de tampón TBS (cada uno contiene 500 ml)
Almacenar a 4 °C.
Para utilizar con (aplicación) ELISA (captura de antígenos), absorbancia
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Cantidad 60 pruebas
ensayo Ensayo de determinación de isotipo
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Especificidad de diana Específico de la diana
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium chloride, Tris(hydroxymethyl) aminomethane, sulphuric