Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Antibody Isotyping Kit plus Kappa and Lambda - Mouse
Código de producto. 10280434 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10280434 10 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10280434 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    313.65€ / 1 sets
    Ahorro 104.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Identifique la clase y subclase de anticuerpos monoclonales en 5 minutos gracias a estos ensayos de flujo lateral de un solo uso en formato casete.
Los kits para determinación rápida de isotipo de anticuerpos de ratón Thermo Scientific™ Pierce son de un solo uso y tienen forma de casete para la determinación en 5 minutos, mediante ensayos de flujo lateral, de la clase y subclase de anticuerpos monoclonales de ratón.
Los kits están compuestos de pequeños cartuchos que proporcionan una lectura por colores del isotipo del anticuerpo monoclonal en cinco minutos, tras colocar con la pipeta una pequeña cantidad de sobrenadante de cultivo diluido o una muestra de líquido ascítico en el pocillo de la muestra. Los kits detecta la IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA e IgM de ratón.
El análisis consiste simplemente en añadir una muestra de sobrenadante de cultivo celular o una muestra de ascitis de ratón adecuadamente diluido al pocillo del pequeño casete. Los conjugados de oro incluidos en el casete forman complejos solubles específicos de clase y subclase con los anticuerpos de la muestra. Estos complejos recorren la longitud de la membrana y se resuelven en la membrana impregnada con anticuerpos específicos de clase y anti-isotipos. Los resultados se muestran en forma de una banda roja que indica el isotipo o subclase del anticuerpo.
Características destacadas:
  • Larga vida útil: estable durante más de 1 año a temperatura ambiente.
  • Un solo paso: añada la muestra de anticuerpos diluidos al pocillo de carga del casete.
  • Rápido: en 5 minutos aparece una banda que indica el isotipo de los anticuerpos.
  • Sensible: detecte anticuerpos en medios de cultivo de tejidos o muestras de líquido ascítico en cualquier concentración superior a 10 ng/ml.
  • Específico: el ensayo no presenta reacción cruzada con el suero fetal bovino (FBS).
  • Fiable: los resultados son similares a los de los ensayos estándar de isotipos basados en ELISA.
Incluye:
Diez sobres, cada uno de ellos con dos (referencia n.º 26178) o tres (referencia n.º 26179) casetes, además de un frasco de diluyente de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit rápido de isotipado de anticuerpos con kappa y lambda Pierce (ratón)
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 determinaciones de isotipos
• Casetes para isotipado (tres por sobre), 10 sobres
• diluyente de muestra, 45 ml
Almacene el kit a 2–8 °C.
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de membranas
Cantidad 10 pruebas
ensayo Ensayo de determinación de isotipo
Método de detección Cromogénico
Línea de productos Pierce
Especificidad de diana Específico de la diana