Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Quantitative Peroxide Assay Kit (Lipid)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Detecte y mida los niveles de peróxido de hidrógeno en muestras biológicas utilizando un reactivo de hierro y naranja de xilenol con los kits de ensayo cuantitativo de peróxido Thermo Scientific™ Pierce.
El kit de ensayo cuantitativo de peróxido Thermo Scientific Pierce (formulación compatible con lípidos) detecta y mide los niveles de peróxido de hidrógeno en muestras biológicas mediante un reactivo de hierro y naranja de xilenol (XO).
Este kit de ensayo de peróxido compatible con lípidos detecta peróxidos basados en la oxidación de iones ferrosos a férricos en presencia de naranja de xilenol. La formulación del kit puede usarse con muestras que contienen lípidos sin extraer primero los lípidos; sin embargo, ya que este kit no contiene sorbitol, el ensayo es menos sensible. La mayoría de las proteínas no interfieren con este ensayo, aunque algunos quelantes de metales pueden requerir el uso de un vacío (es decir, de control) para mitigar estos efectos.
Características del kit de ensayo cuantitativo de peróxido:
• Peróxidos: detecta y mide los niveles de peróxido de hidrógeno (H2O2) en muestras biológicas y de otros líquidos
• Práctico: aunque no se requieren reactivos exclusivos, los kits listos para usar eliminan la variabilidad, dificultad y el gasto añadido de la formulación manual de los reactivos
Aplicaciones:
• Medición general del peróxido de hidrógeno (H2O2) en muestras de proteínas
• Cuantificación de peróxidos en detergentes
• Evaluación de los efectos de los peróxidos en la actividad celular
• Determinación de la glucemia proteica; medición de la acumulación de peróxido en lípidos
En este ensayo, los hidroperóxidos convierten el Fe2+ a Fe3+ a pH ácido. Con esta formulación compatible con lípidos, el peróxido convierte directamente el Fe2+ a Fe3+. En una solución de ácido sulfúrico, el Fe3+ forma complejo con el colorante naranja de xilenol (XO) para producir un producto púrpura con una absorbencia máxima a 560 nm. Los niveles de peróxido en las muestras de ensayo pueden determinarse mediante el cálculo del coeficiente de extinción conocido del complejo XO-Fe o mediante referencia a una curva estándar preparada con solución de peróxido de hidrógeno.
Productos relacionados
Kit de ensayo cuantitativo de peróxido Pierce™, acuoso (n.º de cat. 23280)
Reactivo A de ensayo de peróxido Pierce™ (n.º de cat. 23281)
Reactivo B de ensayo de peróxido Pierce™ (n.º de cat. 23282)
Reactivo C de ensayo de peróxido Pierce™ (n.º de cat. de cat. 23283)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 100 ensayos de tubos o 500 ensayos de microplacas con muestras que contienen lípidos • Reactivo A, 1 ml • Reactivo C, 4 x 25 ml Almacenar a 4 °C. |
| Descripción | Kit de ensayo cuantitativo de peróxido Pierce (lípido) |
| ensayo | Kit de ensayo de peróxido cuantitativo |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo cuantitativo de peróxido |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Suficiente para | 100 ensayos en tubo o 500 ensayos en microplaca |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Mostrar más |