Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo cuantitativo de peróxido Pierce™ (acuoso
Código de producto. 10414195 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10414195 100 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10414195 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23280
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detecte y mida los niveles de peróxido de hidrógeno (H2O2) en muestras biológicas utilizando un reactivo de hierro (Fe) y naranja de xilenol (XO) para microplacas o tubos.
Detecte y mida los niveles de peróxido de hidrógeno en muestras biológicas utilizando un reactivo de hierro y naranja de xilenol con los kits de ensayo cuantitativo de peróxido Thermo Scientific™ Pierce.
Estos kits de análisis de peróxido acuosos y compatibles con lípidos detectan peróxidos basados en la oxidación de iones ferrosos a férricos en presencia de naranja de xilenol. Un kit de ensayo tiene una formulación acuosa compatible que incluye sorbitol, lo que mejora la sensibilidad. El otro kit de ensayo tiene una formulación que puede usarse con muestras que contienen lípidos sin extraer primero los lípidos; sin embargo, ya que este kit no contiene sorbitol, el ensayo es menos sensible. La mayoría de las proteínas no interfieren con estos ensayos, aunque algunos quelantes de metales pueden requerir el uso de uno vacío (es decir, de control) para mitigar estos efectos.
En estos ensayos, los hidroperóxidos convierten el Fe2+ a Fe3+ a pH ácido. Con la formulación compatible con agua, el peróxido reacciona primero con el sorbitol, convirtiéndolo en un radical peroxilo, que a su vez inicia la oxidación de Fe2+ a Fe3+. En la formulación compatible con lípidos, el peróxido convierte directamente el Fe2+ a Fe3+. En una solución de ácido sulfúrico, el Fe3+ forma complejo con el colorante naranja de xilenol (XO) para producir un producto púrpura con una absorbencia máxima a 560 nm. Los niveles de peróxido en las muestras de ensayo pueden determinarse mediante el cálculo del coeficiente de extinción conocido del complejo XO-Fe o mediante referencia a una curva estándar preparada con solución de peróxido de hidrógeno.
Características destacadas:
  • Peróxidos: detectan y miden los niveles de peróxido de hidrógeno (H2O2) en productos biológicos y otras muestras de líquidos
  • Práctico: aunque no se requieren reactivos exclusivos, los kits listos para usar eliminan la variabilidad, dificultad y el gasto añadido de la formulación manual de los reactivos
  • Versátil: cuantificación por cálculo a partir del coeficiente de extinción o por la referencia a una curva estándar permite que el método se adapte fácilmente a una variedad de tipos de muestras y pruebas
  • Dos formulaciones: elija el kit compatible con agua para la máxima sensibilidad con muestras no lipídicas; elija el kit compatible con lípidos para los mejores resultados con muestras que contienen lípidos
Recomendada para:
Medición general del peróxido de hidrógeno (H2O2) en muestras de proteínas; cuantificación de peróxidos en detergentes; evaluación de los efectos de los peróxidos en la actividad celular; determinación de la glucemia proteica; medición de la acumulación de peróxido en lípidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 100 ensayos de tubos o 500 ensayos de microplacas con muestras no lipídicas
• Reactivo A, 1 ml
• Reactivo B, 2 x 50 ml
Almacenar a 4 °C.
Descripción Kit de ensayo cuantitativo de peróxido Pierce (acuoso)
ensayo Ensayo cuantitativo de peróxido
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo cuantitativo de peróxido
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 100 ensayos en tubo o 500 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Spectrophotometer, Microplate Reader
Cantidad 100 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quantitative Peroxide Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol