Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogen-Free Plate Strips with Frame, 12 x 8 well
Código de producto. 17875187 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 plates, 1 frame
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17875187 5 plates, 1 frame 10 ml
1 options
Código de producto. 17875187 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A43888
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
The endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
These endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Endotoxin level <0.0005 EU/well. 12 strip x 8 well 96-well plate, strips are individual wrapped.
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Chromogenic LAL Endotoxin Assay, Kinetic Chromogenic LAL Assay and Kinetic Turbidimetric LAL Assay
Cantidad 5 plates, 1 frame