Descripción
These endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. They are recommended for use as reaction tubes in endotoxin detection assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Endotoxin level <0.005 EU/mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con | Gel Clot and Chromogenic Endotoxin Assay |
| Cantidad | 30 tubos |
| Tipo de producto | Test Tube |
| Diámetro (imperial) | 13 mm |