Learn More
Thermo Scientific™ Membrana de transferencia de PVDF, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Código de producto. 10617354 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10617354 1 rollo cada uno
1 options
Código de producto. 10617354 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.00€
    450.65€ / paquete de 1
    Ahorro 85.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Consiga una alta capacidad de unión de proteínas y ácidos nucleicos con láminas y rollos de membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF) de alta calidad.
Las membranas de transferencia de difluoruro de polivinilideno (PVDF) Thermo Scientific™ Pierce se suministran en láminas y rollos de difluoruro de polivinilideno de alta calidad que proporcionan altas capacidades de unión para proteínas y ácidos nucleicos en los métodos Western, Southern y Northern blot.
Estas membranas de PVDF (difluoruro de polivinilideno) son más resistentes a la decoloración que otras membranas de PVDF del mercado y retienen mejor las proteínas adsorbidas que otros tipos de membranas de transferencia que se utilizan para la inmunotransferencia, incluidas las de nitrocelulosa. La membrana estándar de tamaño de poro de 0,45 micras está disponible en láminas precortadas y en rollo. La membrana de PVDF de baja fluorescencia tiene un tamaño de poro de 0,2 micras y es ideal para su uso con sondas fluorescentes. Esta membrana tiene menores niveles de fondo y mayor sensibilidad para el sondaje fluorescente que las membranas de nitrocelulosa o PVDF regulares.
Características destacadas:
  • Inmunotransferencia Western: membranas de transferencia de PVDF fabricadas especialmente para aplicaciones de inmunotransferencia Western y transferencia de proteínas
  • Compatible y duradero: el difluoruro de polivinilideno (PVDF) es compatible con la mayoría de disolventes orgánicos, ácidos y bases suaves; no se rasga ni se vuelve quebradizo como la nitrocelulosa
  • Fácil de utilizar: las láminas de PVDF precortadas están listas para su uso en experimentos de transferencia e inmunotransferencia a partir de minigeles caseros y prefabricados estándares (SDS-PAGE)
  • Opciones especializadas: seleccione la variedad de 0,45 μm para la detección colorimétrica y quimioluminiscente, y utilice la membrana de baja fluorescencia (0,2 μm) para las transferencias fluorescentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 3,75 m
Anchura (métrico) 26,5 cm
Descripción Membrana de transferencia de PVDF Pierce, 0,45 um, 26,5 cm x 3,75 m.
Capacidad de unión 294 μg/cm2, BSA: 215 μg/cm2, Insulin: 160 μg/cm2
Cantidad 1 rollo
Formato Rollo
Material PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Contenido y almacenamiento Almacene las membranas a temperatura ambiente y lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 26,5 cm x 3,75 m
Suficiente para ≥100 Mini-gel Blots (When cut to 8.8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel Blots (When cut to 8.5 x 13.25 cm)