Descripción
Use Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A to probe and detect rabbit and human antibodies, especially IgG isotypes, in Western blotting, ELISA, IHC and other immunoassay protocols.
La proteína recombinante A purificada (no conjugada) Thermo Scientific Pierce es útil como base para preparar varios tipos de sondas o medios de afinidad para la detección o purificación de anticuerpos humanos y de conejo, especialmente isotipos de IgG, en inmunoensayos y protocolos de purificación de anticuerpos.
Características de la proteína recombinante A:
• Contiene cuatro dominios de unión de Fc por proteína
• Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
• Peor que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consiste en una única cadena polipéptida y contiene poco o ningún carbohidrato. La proteína A recombinante se produce en E. coli y funciona básicamente igual que la proteína A nativa. La molécula de proteína A contiene cuatro sitios de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir de IgG de varias especies, incluyendo humanos y conejos. La unión óptima se realiza a un PH de 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (pH 7,0 a 7,6).
La interacción entre la proteína A y la IgG no es equivalente para todas las especies. Incluso dentro de una especie, la proteína A interactúa con algunas subclases de IgG y no con otras. Por ejemplo, las IgG1, IgG2 e IgG4 humanas se unen con fuerza, mientras que las IgG3 no se unen. También hay muchos casos en los que los anticuerpos monoclonales no se unen a la proteína A, especialmente la mayoría de las inmunoglobulinas de rata e IgG1 de ratón.
Propiedades de la proteína recombinante A:
• Fuente: E. coli
• Peso molecular: ∼44 600 (MW aparente por SDS-PAGE: 45 000)
• Forma: polvo sin sal
• A280 de solución al 0,1 %: ∼0,165
• Punto isoeléctrico (pI): 4.7-4.8
Productos relacionados
Proteína A recombinante Pierce™, conjugado de peroxidasa
Características de la proteína recombinante A:
• Contiene cuatro dominios de unión de Fc por proteína
• Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
• Peor que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consiste en una única cadena polipéptida y contiene poco o ningún carbohidrato. La proteína A recombinante se produce en E. coli y funciona básicamente igual que la proteína A nativa. La molécula de proteína A contiene cuatro sitios de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir de IgG de varias especies, incluyendo humanos y conejos. La unión óptima se realiza a un PH de 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (pH 7,0 a 7,6).
La interacción entre la proteína A y la IgG no es equivalente para todas las especies. Incluso dentro de una especie, la proteína A interactúa con algunas subclases de IgG y no con otras. Por ejemplo, las IgG1, IgG2 e IgG4 humanas se unen con fuerza, mientras que las IgG3 no se unen. También hay muchos casos en los que los anticuerpos monoclonales no se unen a la proteína A, especialmente la mayoría de las inmunoglobulinas de rata e IgG1 de ratón.
Propiedades de la proteína recombinante A:
• Fuente: E. coli
• Peso molecular: ∼44 600 (MW aparente por SDS-PAGE: 45 000)
• Forma: polvo sin sal
• A280 de solución al 0,1 %: ∼0,165
• Punto isoeléctrico (pI): 4.7-4.8
Productos relacionados
Proteína A recombinante Pierce™, conjugado de peroxidasa
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 mg |
| Línea de productos | Pierce |
| Formulario | Polvo |
| Subtipo de proteína | Proteína A |
| Especie | Humano, conejo |
| Objetivo | Anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |