Learn More
Thermo Scientific™ Proteína A recombinante Pierce™
Código de producto. 15255683 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15255683 50 mg 50 miligramos
10648464 5 mg 5 miligramos
15275683 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15255683 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77673
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Detecte anticuerpos de conejo y seres humanos, especialmente isotipos IgG, en Western Blotting, ELISA y otros inmunoensayos con esta proteína A recombinante purificada.
Use Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A to probe and detect rabbit and human antibodies, especially IgG isotypes, in Western blotting, ELISA, IHC and other immunoassay protocols.
La proteína recombinante A purificada (no conjugada) Thermo Scientific Pierce es útil como base para preparar varios tipos de sondas o medios de afinidad para la detección o purificación de anticuerpos humanos y de conejo, especialmente isotipos de IgG, en inmunoensayos y protocolos de purificación de anticuerpos.
Características de la proteína recombinante A:
• Contiene cuatro dominios de unión de Fc por proteína
• Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
• Peor que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consiste en una única cadena polipéptida y contiene poco o ningún carbohidrato. La proteína A recombinante se produce en E. coli y funciona básicamente igual que la proteína A nativa. La molécula de proteína A contiene cuatro sitios de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir de IgG de varias especies, incluyendo humanos y conejos. La unión óptima se realiza a un PH de 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (pH 7,0 a 7,6).
La interacción entre la proteína A y la IgG no es equivalente para todas las especies. Incluso dentro de una especie, la proteína A interactúa con algunas subclases de IgG y no con otras. Por ejemplo, las IgG1, IgG2 e IgG4 humanas se unen con fuerza, mientras que las IgG3 no se unen. También hay muchos casos en los que los anticuerpos monoclonales no se unen a la proteína A, especialmente la mayoría de las inmunoglobulinas de rata e IgG1 de ratón.
Propiedades de la proteína recombinante A:
• Fuente: E. coli
• Peso molecular: ∼44 600 (MW aparente por SDS-PAGE: 45 000)
• Forma: polvo sin sal
• A280 de solución al 0,1 %: ∼0,165
• Punto isoeléctrico (pI): 4.7-4.8
Productos relacionados
Proteína A recombinante Pierce™, conjugado de peroxidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína A
Especie Humano, conejo
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.