Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A, Peroxidase Conjugated
Código de producto. 10559863 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10559863 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10559863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 32400
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detecte anticuerpos humanos y de conejo, especialmente isotipos IgG, en Western blot, ELISA y otros inmunoensayos con esta proteína A recombinante a purificada y conjugada con peroxidasa.
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A recombinante Pierce de Thermo Scientific™ permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consta de una sola cadena polipéptida y contiene pocos o ningún carbohidrato. La proteína A recombinante se produce en E. coli y funciona esencialmente igual que la proteína A nativa. La molécula de proteína A contiene cuatro puntos de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir del IgG de varias especies, incluyendo humanos y conejos. La unión óptima se realiza a un PH de 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (entre pH 7,0 y 7,6).
Características destacadas:
  • Contiene cuatro dominios de unión Fc por proteína
  • Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
  • Más pobre que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína A recombinante Pierce, conjugado de peroxidasa
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 1 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína A
Especie Humano, conejo
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.