Learn More
Thermo Scientific™ Polvo de proteinasa K (≥ 30 U/mg)
Código de producto. 11826724 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11826724 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11826724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17916
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Escinde en el lado del carboxilo de los residuos alifáticos, aromáticos o hidrófobos y digiere DNasa y ARNasa inactivados en la purificación de ácidos nucleicos mediante esta proteasa.
La proteinasa K Thermo Scientific™ Pierce es una proteasa que escinde en el lado del carboxilo de los residuos alifáticos, aromáticos o hidrófobos y se utiliza comúnmente para digerir e inactivar la ADNasa y la ARNasa durante la purificación de ácidos nucleicos.
El calcio no es esencial para la función de la proteinasa K. Por ello, la EDTA y otros agentes quelantes no interfieren con la actividad y pueden usarse junto con la proteinasa K para inactivar las nucleasas dependientes del calcio en la preparación de ADN y ARN.
Características destacadas:
  • Tiene un nivel de actividad elevado y estable en una amplia gama de condiciones de pH y temperaturas; es adecuado para tiempos de digestión cortos.
  • La actividad aumenta a temperaturas elevadas de hasta 65 °C.
  • Sin ARNasa ni ADNasa
Aviso sobre pedidos:
Suministrado liofilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a - 20 °C.
Formulario Polvo
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Proteinase K
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K Powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases