Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de transfección de proteínas Pierce™
Código de producto. 10509083 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10509083 250 μl 1 set
1 options
Código de producto. 10509083 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89850
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Formación de complejos con proteínas, péptidos, anticuerpos y otras moléculas biológicamente activas para el suministro intracelular directo utilizando esta mezcla de lípidos catiónicos.
El reactivo de transfección de proteínas Thermo Scientific™ Pierce es una mezcla lípida catiónica para el acomplejamiento con proteínas, péptidos, anticuerpos y otras moléculas biológicamente activas para permitir su suministro intracelular directo.
Se trata de una mezcla lípida catiónica única (anteriormente llamada reactivo Pro-Ject) que, cuando se incluye con proteínas o péptidos, permite el suministro intracelular directo de proteínas, péptidos, anticuerpos y otras moléculas biológicamente activas. Los complejos de proteínas de reactivos se unen a las superficies celulares con carga negativa y pueden fusionarse directamente con la membrana y administrar la proteína capturada en la célula o someterse a endocitosis por la célula y luego fusionarse con el endosoma, liberando la proteína capturada en el citoplasma. Dado que el complejo formado no es covalente, no interfiere en la actividad biológica de la proteína.
Características destacadas:
  • No hay necesidad de aislar, clonar y transfeccionar las secuencias genéticas
  • Suministro óptimo en tres o cuatro horas después de la incubación
  • El complejo de suministro no es covalente, por lo que las proteínas y los péptidos conservan la actividad biológica después de la administración. Funciona con proteínas, péptidos y anticuerpos etiquetados con fluorescencia
Incluye:
Reactivo de transfección, película seca; control de β-galactosidasa, 0,1 μg/μl, 100 μl; control de anticuerpos FITC, 0,1 μg/μl, 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo de transfección de proteínas
Cantidad 250 μl
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía sobre hielo seco.
Nota: Para obtener resultados óptimos, no congele repetidamente los controles de β-galactosidasa y de anticuerpos FITC. Almacene las proteínas de control en alícuotas adecuadas para un experimento.