Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Precipitation Plates
Código de producto. 11824201 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 10 placas
Kit de 2 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11824201 Kit de 10 placas paquete de 10
11814201 Kit de 2 placas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11824201 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90037
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Precipite y elimine rápidamente proteínas del suero u otros fluidos biológicos para purificar moléculas pequeñas para la espectrometría de masas con estas placas de filtro de 96 pocillos.
Las placas de precipitación de proteínas Thermo Scientific™ Pierce proporcionan un formato sencillo de 96 pocillos para una precipitación y filtración (purificación) de proteínas simples, rápidas y automáticas de muestras de plasma, suero y otros fluidos biológicos.
Estas placas de filtración de 96 pocillos están diseñadas específicamente para la precipitación de proteínas a base de disolvente (por ejemplo, acetonitrilo) y su posterior eliminación de muestras de fluidos. Las placas son herméticas y retienen el disolvente orgánico sin gotear, incluso durante la mezcla. Las muestras se recuperan rápidamente aplicando vacío u otra presión. El volumen del pocillo de 2 ml permite procesar volúmenes de muestra de 15 a 400 ml por pocillo, utilizando las condiciones de precipitación recomendadas de la relación disolvente-suero 3:1 (v/v). Las placas de precipitación de proteínas son la opción ideal para el procesamiento posterior de muestras de ensayo de unión de proteínas plasmáticas preparadas con sistemas de diálisis de equilibrio.
Características destacadas:
  • Prepare muestras de moléculas pequeñas para HPLC o LC-MS en 10-30 minutos
  • Formato de 96 pocillos para la precipitación y filtración de proteínas automatizadas
  • Optimizado para el procesamiento paralelo y la automatización
  • Funciona perfectamente con el dispositivo de equilibrio rápido (RED) para ensayos de unión de proteínas plasmáticas
  • Sin fugas de acetonitrilo durante un máximo de cuatro horas
  • La frita hidrófoba graduada sin lixiviación previene el bloqueo
  • Los filtrados se recogen fácilmente mediante vacío, presión positiva o centrifugación
  • Compatibilidad con la mayoría de los disolventes orgánicos
Detalles del producto:
El diseño de las placas de precipitación de proteínas Pierce ofrece numerosas ventajas con respecto a los métodos de precipitación de proteínas estándar basados únicamente en la filtración o la centrifugación. Las placas utilizan un sistema de filtro graduado especial que retiene partículas de proteínas precipitadas sin obstrucciones, pero permite libremente eluidos solubles (no precipitados) a través de la membrana de corte de 0,2 μm. Este diseño maximiza la eliminación de proteínas y garantiza el mayor nivel posible de recuperación de muestras.
El estudio de moléculas pequeñas y cómo se comportan en fluidos biológicos complejos (suero, plasma, sangre y orina) es una parte esencial de la investigación farmacéutica, DMPK y metabolómica. Los fármacos u otras moléculas pequeñas se supervisan de forma rutinaria para determinar las tasas de aclaramiento, las concentraciones en estado estable, el equilibrio de unión al suero o la modificación in vivo. Estos estudios requieren el aislamiento de las moléculas objetivo con respecto a la matriz de proteínas antes del análisis. Precipitar proteínas con acetonitrilo y luego eliminar el precipitado por centrifugación o filtración es el proceso de aislamiento típico. Aunque la centrifugación para formar sedimentos es barata y fiable, las placas de filtración de 96 pocillos proporcionan un formato sencillo para la precipitación de proteínas reproducible, simple, rápida y automatizada, así como para la clarificación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas, centrífuga
Tipo de producto Placa de precipitación de proteínas
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar las placas a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
Material de partida Proteína digerida por proteasa
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Formato Plate
Paso del flujo de trabajo Limpieza de muestras
Cantidad Kit de 10 placas