Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de unión de IgG para proteína G Pierce™
Código de producto. 10209973 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
3,75 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
3.75 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10209973 3,75 L 3.75 litro
10455944 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10209973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21011
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Asegure un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos sin desnaturalización utilizando los soportes de purificación por afinidad de IgG con estas soluciones tampón suaves.
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific™ Pierce garantizan un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los gránulos de proteína A/G agarosa.
Estos productos incluyen tampones de unión de IgG específicos para cada proteína de unión a inmunoglobulinas (proteína A, proteína G, proteína A/G). El tampón de elución de IgG Pierce proporciona una elución y disociación eficientes de anticuerpos de las tres proteínas de unión a IgG, incluida la proteína L. Este tampón de elución de bajo pH también es eficaz con la mayoría de sistemas de purificación por afinidad proteína-proteína o anticuerpo-antígeno.
El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación. El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario del tampón de unión para la proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.
Por último, el tampón de elución moderado para IgG1 de ratón, cuando se utiliza en combinación con resina de la proteína A, permite una elución y separación selectivas de la subclase de IgG1 a partir de la IgG de ratón de unión total.
Características destacadas:
  • Tres tampones de unión optimizados: para la proteína A, la proteína G y la proteína A/G.
  • Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro).
  • Sistema especial para IgG1 de ratón: elución selectiva en dos fases a partir de la proteína A-agarosa.
Características específicas del producto:
  • Tampón de unión de IgG para proteína A: pH 8,0; a base de fosfato, contiene glicerol y EDTA.
  • Tampón de unión de IgG para proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato, contiene EDTA.
  • Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
  • Tampón de elución IgG: pH 2,8; basado en aminas.
  • Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida sódica.
  • Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica).
  • Tampón de elución moderado para IgG1 de ratón: pH 6,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Incluye:
Los kits contienen tampones de elución y de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de unión
pH 5
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 3,75 L