Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer
Código de producto. 13474299 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Nombre del producto químico o material:
Protein-Free (PBS)
Protein-Free (TBS)
Protein-Free T20 (PBS)
Protein-Free T20 (TBS)
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material Tamaño de la unidad
13474299 100 mL Protein-Free (PBS) 100 ml
10229663 1 L Protein-Free (PBS) 1 litro
13484299 100 mL Protein-Free (TBS) 100 ml
10269613 1 L Protein-Free (TBS) 1 litro
10147483 1 L Protein-Free T20 (PBS) 1 litro
10137483 1 L Protein-Free T20 (TBS) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13474299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37584
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de un compuesto no proteico en PBS y TBS listas para su uso a fin de obtener un fondo extremadamente bajo.
El tampón Pierce de bloqueo sin proteínas es un compuesto no proteínico que proporciona un bloqueo eficaz para métodos de detección de proteínas en placas y membranas, lo que da lugar a un ruido de fondo extremadamente bajo. Se suministra en un cómodo formato listo para su uso.
Las características del tampón bloqueante sin proteínas incluyen:
• Bloqueador sin proteínas: minimiza o elimina la reactividad cruzada asociada al uso de tampones de bloqueo a base de proteínas.
• Aplicaciones: compatibles con western blot (membranas), ELISA (microplacas) y matrices (portaobjetos de vidrio recubiertos).
• Respetuoso con la estreptavidina: no contiene biotina, por lo que no genera interferencias en los sistemas de detección de avidina-biotina.
• Alto rendimiento: se ha optimizado y validado en numerosos métodos de proteínas, proporciona una alta relación señal-ruido (es decir, no se desactivan la unión y la señal específicas, sino que se eliminan la unión y el fondo no específicos).
Los tampones de bloqueo tradicionales contienen proteínas que pueden producir reacciones cruzadas en ciertos sistemas de inmunodetección, lo que da como resultado una señal de fondo alta y una señal específica reducida. Los tampones de bloqueo libres de proteínas de Pierce no contienen proteínas, aunque siguen siendo altamente efectivos para el bloqueo de placas, membranas y otras superficies para ELISA, western blot, matrices en portaobjetos de vidrio y otras aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protein-Free (PBS)
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL