Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer
Código de producto. 10147483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Nombre del producto químico o material:
Protein-Free (PBS)
Protein-Free (TBS)
Protein-Free T20 (PBS)
Protein-Free T20 (TBS)
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
10147483 1 L Protein-Free T20 (PBS) 1 litro
13474299 100 mL Protein-Free (PBS) 100 ml
10229663 1 L Protein-Free (PBS) 1 litro
13484299 100 mL Protein-Free (TBS) 100 ml
10269613 1 L Protein-Free (TBS) 1 litro
10137483 1 L Protein-Free T20 (TBS) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10147483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37573
Edge
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de un compuesto no proteico en PBS y TBS listas para su uso a fin de obtener un fondo extremadamente bajo.
El tampón Pierce de bloqueo sin proteínas es un compuesto no proteínico que proporciona un bloqueo eficaz para métodos de detección de proteínas en placas y membranas, lo que da lugar a un ruido de fondo extremadamente bajo. Se suministra en un cómodo formato listo para su uso.
Los tampones de bloqueo tradicionales contienen proteínas que pueden reaccionar de forma cruzada con sistemas de inmunodetección, lo que provoca un fondo elevado y una señal reducida. Las alternativas comerciales típicas a los agentes bloqueantes basados en proteínas son ineficaces. Los tampones de bloqueo libres de proteínas de Pierce no contienen proteínas, aunque siguen siendo altamente efectivos para el bloqueo de placas, membranas y otras superficies para ELISA, western blot, matrices en portaobjetos de vidrio y otras aplicaciones.
Características destacadas:
  • Bloqueador sin proteínas: minimiza o elimina la reactividad cruzada asociada al uso de tampones de bloqueo a base de proteínas.
  • Compatible con múltiples aplicaciones: eficaz en todo tipo de sistemas de detección de proteínas, incluidos el Western blot (membranas), el método ELISA (microplacas) y los estudios en matrices (portaobjetos de vidrio recubiertos).
  • Respetuoso con la estreptavidina: no contiene biotina, por lo que no genera interferencias en los sistemas de detección de avidina-biotina.
  • Alto rendimiento: se ha optimizado y validado en numerosos métodos de proteínas, proporciona una alta relación señal-ruido (es decir, no se desactivan la unión y la señal específicas, sino que se eliminan la unión y el fondo no específicos).
  • Práctico: se suministra en formulaciones 1x listas para su uso en TBS y PBS con y sin Tween™-20 al 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protein-Free T20 (PBS)
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 L