Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentradores de proteínas PES, 30K MWCO
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Concentre de forma fácil y rápida muestras biológicas y de proteínas de 30 000 MWCO con Thermo Scientific Pierce Concentradores de Proteínas PES (polietersulfona), que son dispositivos de centrifugación desechables que permiten una rápida recuperación de la muestra y un corto tiempo de procesamiento. Estas columnas de concentrador se pueden utilizar con equipos de microcentrífuga estándar, y las muestras se pueden recoger sin necesidad de invertir el giro. Las muestras se pueden concentrar con o sin desalinización.
Para proteínas y otras muestras biológicas, como ácidos nucleicos, con un corte de peso molecular de 30 000 (MWCO), los concentradores de proteínas de PES Pierce ofrecen una concentración rápida de proteínas, una excelente recuperación de muestras y compatibilidad de instrumentos. Este material para centrífuga cuenta con una membrana de polietersulfona de alto flujo (PES) para la concentración, la desalinización y el intercambio de tampones de muestras biológicas. Este producto se puede utilizar para procesar volúmenes de muestra de 0,5 a 100 –mL.
Las características de los concentradores de proteínas PES de 30K MWCO incluyen:
• Se puede lograr una concentración rápida de proteínas —de 10 a 30 veces en 15 minutos o menos.
•Excelente recuperación de proteínas La recuperación —típica de proteínas es > 90% (cuando la masa de la muestra es al menos dos veces mayor que el MWCO publicado)
•Compatibilidad del instrumento: —se puede utilizar una microcentrífuga estándar con rotores oscilantes o de ángulo fijo (excepto 88536); la muestra se puede recolectar y recuperar sin centrifugación inversa
•Versátil , realiza fácilmente la —concentración de muestras, la diafiltración o el intercambio de tampón de muestras
biológicas. Para una fácil identificación, el valor MWCO está grabado en el costado de cada dispositivo. Para facilitar la adición y recuperación de muestras, hay una ventana transparente con graduaciones en el lateral de cada dispositivo, lo que permite la determinación visual del volumen de retención. El diseño vertical de la membrana permite altas velocidades de flujo, baja unión no específica y una agregación proteica insignificante en la membrana, proporcionando resultados fiables y coherentes para procesar volúmenes de muestras entre 0,5 y 100 ml. La recuperación proteica típica es del 90 % cuando la masa de las proteínas en la muestra es al menos dos veces mayor que la del MWCO del dispositivo utilizado. Por ejemplo, al concentrar IgG (MW ∼ Para muestras de 150K, utilice los concentradores MWCO de 5K, 10K, 30K o 50K. Se pueden alcanzar concentraciones de muestra finales de 10 a 30 veces en 15 minutos.
Aplicaciones de los concentradores de proteínas PES
• Concentración de proteínas en medios de cultivo de tejidos, antisueros o preparaciones de anticuerpos monoclonales
• Concentración de picos de proteína después de la cromatografía de permeación en gel
• Eliminación de la etiqueta no incorporada después de las reacciones de modificación de proteínas
• Concentración y desalinización/intercambio de tampón después de la elución de proteínas de columnas de cromatografía de intercambio iónico, interacción hidrofóbica (HIC), quelato metálico o afinidad.
•
Separación de moléculas de diferentes tamaños Los concentradores de proteínas Pierce PES contienen una membrana diseñada para retener moléculas con un peso molecular al menos dos veces mayor que la clasificación MWCO de la membrana PES dentro del dispositivo. La recuperación reducida puede ocurrir cuando se usa un concentrador con moléculas más pequeñas que la masa recomendada. La recuperación de proteínas variará según la proteína específica en la muestra y su concentración inicial.
El volumen de parada para los concentradores de 0,5 ml, –2,6 ml, 5,20 ml –y 20,100 ml es –de aproximadamente 15 μL, 30 μL, 50 μL, y 350 μL, respectivamente.
Para lograr > Recuperación del 90% de proteína con los concentradores de 0,5 mL, la concentración mínima de proteína de la muestra debe ser de 0,05 mg/mL. Para todos los demás concentradores, la concentración mínima de muestra de proteína debe ser 0,1 mg/mL.
Centrífugas y velocidades óptimas
Los concentradores de 0,5 mL se pueden utilizar eficazmente a una fuerza centrífuga máxima de 15 000 × g utilizando únicamente una centrífuga de ángulo fijo.
Para los concentradores de 2 a 6 mL, se pueden utilizar modelos de centrífugas de cubeta oscilante o de ángulo fijo. Centrífugas de cubeta oscilante capaces de generar 2.000 – 4.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 4.000 × Se recomiendan g. Con centrífugas de ángulo fijo, se han desarrollado modelos capaces de generar 5.000 – 10.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 8.000 × Se recomiendan g.
Para los concentradores de volumen de 5 a 20 mL, se pueden utilizar modelos de centrífugas de cubeta oscilante o de ángulo fijo. Centrífugas de cubeta oscilante capaces de generar 2.000 – 5.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 4.000 × Se recomiendan g. Con centrífugas de ángulo fijo, se han desarrollado modelos capaces de generar 5.000 – 8.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 6.000 × Se recomiendan g.
Para los concentradores de 20 a 100 ml, solo se utilizan centrífugas de cubeta oscilante capaces de generar 1000 – 2.000 × Se recomiendan g. Utilice una fuerza centrífuga máxima de 2000 × gramo. No se recomienda el uso de estos concentradores en rotores de ángulo fijo.
La fuerza centrífuga, la temperatura, el volumen de la muestra, la concentración y la viscosidad afectarán la tasa de filtración. Por lo tanto, el tiempo de centrifugación debe optimizarse para cada aplicación.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Desechables | Un solo uso |
| Formato | Columna cónica giratoria |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Línea de productos | Pierce |
| Diana de purificación | proteína |
| Cantidad | 24 concentradores |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo | Filtro |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.