Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentradores de proteínas PES, 10K MWCO, 0,5 –100 mL
Código de producto. 11355402 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 concentradores
2 x 10 concentradores
24 concentradores
25 concentradores
4 concentradores
Volumen de muestra:
De 100 to 500 μl
De 2 a 6 ml
De 20 a 100 ml
De 5 a 20 ml
De 5 a 20 ml
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 ml
20 ml
24 tests
cada uno
paquete de 2
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Volumen de muestra Tamaño de la unidad
11355402 25 concentradores De 100 to 500 μl paquete de 25
15522953 10 concentradores De 2 a 6 ml 10 reacciones
15432284 24 concentradores De 2 a 6 ml 24 tests
15543340 10 concentradores De 5 a 20 ml 20 ml
15478924 24 concentradores De 5 a 20 ml cada uno
15451035 4 concentradores De 20 a 100 ml 100 ml
16391954 2 x 10 concentradores De 5 a 20 ml paquete de 2
16351954 2 x 10 concentradores De 2 a 6 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11355402 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88513
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific Pierce Los concentradores de proteínas PES son dispositivos centrífugos fáciles de usar que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de proteínas con valores de MWCO de 10K, disponibles en volúmenes de muestra –de 0,5 a 100 mL.
Concentre rápidamente proteínas y muestras biológicas con Thermo Scientific Pierce Concentradores de Proteínas PES (polietersulfona), que son dispositivos de centrifugación por ultrafiltración desechables que permiten una rápida recuperación de la muestra y un corto tiempo de procesamiento. Estas columnas de concentrador se pueden utilizar con equipos de microcentrífuga estándar, y las muestras se pueden recoger sin necesidad de invertir el giro. Las muestras se pueden concentrar con o sin desalinización. Estos concentradores tienen un corte de peso molecular (MWCO) de 10 000 y se pueden utilizar para volúmenes de procesamiento de 0,5 a 100 ml.
Para proteínas y otras muestras biológicas, como ácidos nucleicos, con MWCO de 10 000, los concentradores de proteínas Pierce PES ofrecen una concentración rápida de proteínas, una excelente recuperación de muestras y compatibilidad de instrumentos. Este material para centrífuga cuenta con una membrana de polietersulfona de alto flujo (PES) para la concentración, la desalinización y el intercambio de tampones de muestras biológicas. Estos concentradores tienen un MWCO de 10K y se pueden utilizar para procesar volúmenes de muestra de 0,5 a 100 mL.
Las características de los concentradores de proteínas 10K MWCO PES incluyen:
• Se puede lograr una concentración rápida de proteínas —de 10 a 30 veces en 10 minutos o menos utilizando el concentrador de 0,5 ml y en 15 minutos o menos utilizando los otros concentradores de cantidad.
•Excelente recuperación de proteínas La —recuperación típica de proteínas es > 90% (cuando la masa de la muestra es al menos dos veces mayor que el MWCO publicado)
•Compatibilidad del instrumento: —se puede utilizar una microcentrífuga estándar con rotores oscilantes (excepto 88513) o de ángulo fijo; la muestra se puede recolectar y recuperar sin centrifugación inversa.
•Versátil , realiza fácilmente la —concentración de muestras, la diafiltración o el intercambio de tampón de muestras
biológicas. Para una fácil identificación, el valor MWCO está grabado en el costado de cada dispositivo. Para facilitar la adición y recuperación de muestras, hay una ventana transparente con graduaciones en el lateral de cada dispositivo, lo que permite la determinación visual del volumen de retención. El diseño vertical de la membrana permite altas velocidades de flujo, baja unión no específica y una agregación proteica insignificante en la membrana, proporcionando resultados fiables y coherentes para procesar volúmenes de muestras entre 0,5 y 100 ml. La recuperación proteica típica es del 90 % cuando la masa de las proteínas en la muestra es al menos dos veces mayor que la del MWCO del dispositivo utilizado. Por ejemplo, al concentrar IgG (MW ∼ Para muestras de 150 KDa, utilice los concentradores MWCO de 3K, 10K, 30K o 50K. Se pueden lograr concentraciones de muestra finales de 10 a 30 veces en 10 minutos cuando se utilizan los concentradores de 0,5 mL y en 15 minutos cuando se utilizan los otros tamaños de concentradores.
Aplicaciones de los concentradores de proteínas PES
• Concentración de proteínas en medios de cultivo de tejidos, antisueros o preparaciones de anticuerpos monoclonales
• Concentración de picos de proteína después de la cromatografía de permeación en gel
• Eliminación de la etiqueta no incorporada después de las reacciones de modificación de proteínas
• Concentración y desalinización/intercambio de tampón después de la elución de proteína del intercambio iónico
• Separación
de moléculas de diferentes tamaños Los dispositivos centrífugos PES de concentradores de proteínas Pierce contienen una membrana diseñada para retener moléculas con un peso molecular al menos dos veces mayor que la clasificación MWCO de la membrana PES dentro del dispositivo. La recuperación reducida puede ocurrir cuando se usa un concentrador con moléculas más pequeñas que la masa recomendada. La recuperación de proteínas variará según la proteína específica en la muestra y su concentración inicial.
El volumen de parada para los concentradores de 0,5 ml, –2,6 ml, 5,20 ml –y 20,100 ml es –de aproximadamente 15 μL, 30 μL, 50 μL, y 350 μL, respectivamente.
Para lograr > Recuperación del 90% de proteína con los concentradores de 0,5 mL, la concentración mínima de proteína de la muestra debe ser de 0,05 mg/mL. Para todos los demás concentradores, la concentración mínima de muestra de proteína debe ser 0,1 mg/mL.
Centrífugas y velocidades óptimas
Los concentradores de 0,5 ml se pueden utilizar eficazmente a una fuerza centrífuga máxima de 15 000 × g, utilizando únicamente una centrífuga de ángulo fijo.
Para los concentradores de 2 a 6 mL, se pueden utilizar modelos de centrífugas de cubeta oscilante o de ángulo fijo. Centrífugas de cubeta oscilante capaces de generar 2.000 – 4.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 4.000 × Se recomiendan g. Con centrífugas de ángulo fijo, se han desarrollado modelos capaces de generar 5.000 – 10.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 8.000 × Se recomiendan g.
Para los concentradores de volumen de 5 a 20 mL, se pueden utilizar modelos de centrífugas de cubeta oscilante o de ángulo fijo. Centrífugas de cubeta oscilante capaces de generar 2.000 – 5.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 4.000 × Se recomiendan g. Con centrífugas de ángulo fijo, se han desarrollado modelos capaces de generar 5.000 – 8.000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 6.000 × Se recomiendan g.
Para los concentradores de 20 a 100 ml, solo se utilizan centrífugas de cubeta oscilante capaces de generar 1000 – 2.000 × Se recomiendan g. Utilice una fuerza centrífuga máxima de 2000 × g para los concentradores –de 20 100 mL. No se recomienda el uso de concentradores en rotores de ángulo fijo.
La fuerza centrífuga, la temperatura, el volumen de la muestra, la concentración y la viscosidad afectarán la tasa de filtración y requerirán la optimización del tiempo para cada aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Pierce™ Concentradores de proteínas PES, 10K MWCO, 0,5 mL
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Microcentrífuga, columna de centrifugación
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Línea de productos Pierce
Diana de purificación proteína
Cantidad 25 concentradores
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo Filtro
Volumen de muestra De 100 to 500 μl