Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Código de producto. 10248343 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Tratamiento de superficie:
Proteína A
Proteína A/G
Proteína G
Proteína L
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10248343 Transparente Placa de tiras Proteína A paquete de 5
10495005 Transparente Estándar Proteína A paquete de 5
10298153 Negro Estándar Proteína A paquete de 5
10094453 Blanco Estándar Proteína A paquete de 5
10063883 Transparente Placa de tiras Proteína G paquete de 5
10405015 Transparente Estándar Proteína G paquete de 5
10043933 Negro Estándar Proteína G paquete de 5
10338733 Blanco Estándar Proteína G paquete de 5
10073883 Transparente Placa de tiras Proteína A/G paquete de 5
10658534 Transparente Estándar Proteína L paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10248343 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15132
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las placas recubiertas con proteína A, G, A/G y L Thermo Scientific™ Pierce ofrecen alternativas a los métodos de adsorción directa y pasiva para la inmovilización de anticuerpos para ensayos ELISA y otras técnicas de ensayo basadas en placas.
Estas placas están revestidas de manera uniforme y estable con una de las cuatro proteínas de unión a inmunoglobulina más populares (proteína A, proteína G, proteína A/G o proteína L). Permiten capturar anticuerpos o complejos de anticuerpos-antígenos preestablecidos en los pocillos de la placa de poliestireno para su posterior detección en lectores de placas. Esta estrategia es útil para una variedad de situaciones de ensayo, pero generalmente no es adecuada para ensayos ELISA de tipo sándwich.
Las placas recubiertas de proteína Thermo Scientific Pierce ofrecen una alternativa a los métodos de adsorción directa y pasiva para la inmovilización de anticuerpos para ELISA y otras técnicas de ensayo basadas en placas.
Aspectos destacados
• Retenga la actividad del anticuerpo, que puede perderse cuando los anticuerpos se inmovilizan por adsorción pasiva
• Oriente los anticuerpos para obtener la máxima capacidad de adherencia al antígeno
• Inmovilice anticuerpos para ensayos de placas sin purificación previa
• Asegure una variación mínima (< 5 % entre pocillos) del revestimiento uniforme
• Reduzca la adherencia no específica gracias al bloqueo previo de las placas con tampón de bloqueo SuperBlock
• Una de 2 a 5 pmol de anticuerpo por pocillo (basado en pruebas con IgG de conejo)
Placas con revestimiento de proteína A/G
• Proteína de fusión que contiene cuatro sitios de adherencia a anticuerpos a partir de la proteína A y dos a partir de la proteína G
• Se une a la mayoría de las especies de IgG porque combina las especificidades de proteína A y proteína G
• Se une a la región Fc de los anticuerpos, asegurando una orientación óptima
• Se une bien usando un amplio intervalo de pH
Placas con revestimiento de proteína A
• Se une con fuerza a IgG de humanos, conejo, cobaya, cerdo, perro y mono rhesus
• Se une fuertemente a la IgG2a, IgG2b e IgG3 de ratón
• Se une a la región Fc de anticuerpos para una orientación óptima
Placas con revestimiento de proteína G
• Se une con fuerza a la IgG de numerosas especies, incluyendo humanos, ratones, conejos, ovejas y cabras
• Se une solo a IgG: no se produce reactividad cruzada con otras clases de anticuerpos
• Se une a la región Fc de anticuerpos para una orientación óptima
Placas con revestimiento de proteína L
• Se une a todas las clases de inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD)
• Se une a la región VL de las cadenas ligeras kappa (humano I, III, IV y ratón I) sin interferir con los sitios de unión al antígeno
• Se une a fragmentos Fab y ScFv
• No une inmunoglobulina bovina, de cabra ni de oveja
• Se une débilmente a la inmunoglobulina de conejo
• Prebloqueada para reducir la unión no específica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Capacidad estándar, afinidad
Formato Placa de tiras
Contenido y almacenamiento Nota: Las placas se activan a 1 µl y se suministran prebloqueadas con tampón bloqueante Thermo Scientific SuperBlock. Utilice estas placas solo para ensayos de un solo anticuerpo. En ensayos de varios anticuerpos, como los ensayos ELISA de tipo sándwich, el primer anticuerpo no puede bloquear todos los puntos de unión y los anticuerpos posteriores se unen a la placa, lo que da lugar a falsos positivos.
Tras su recepción, almacene las placas a 4 °C en bolsas sin abrir. Coloque las placas abiertas y no utilizadas en una bolsa resellable y almacénelas desecadas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente.
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Placa de detección, inmunoensayo, ELISA
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Proteína A
N.° por paquete 5 placas
Bloqueo de placas Tampón SuperBlock™
Cantidad 5 plates