Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce™
Código de producto. 11844554 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11844554 1 ml 1 ml
11814544 5 ml 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11844554 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88802
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Anticuerpos (IgG) purificados por afinidad o inmunoprecipitados utilizando partículas magnéticas recubiertas de proteína A/G para la separación magnética manual o robótica.
Los gránulos magnéticos de proteína A/G Thermo Scientific™ Pierce son partículas de afinidad de alto rendimiento para métodos de inmunoprecipitación y purificación de anticuerpos que utilizan separadores magnéticos manuales o robóticos.
Estos gránulos magnéticos están recubiertos con proteína A/G Pierce manipulada genéticamente, una proteína de fusión recombinante que combina los dominios de unión de IgG de ambas proteínas, tanto A como G. Esto permite la captura de anticuerpos a partir de una gama de especies e isotipos más amplia que con cualquiera de las proteínas por sí solas. Nuestra química de entrecruzado le permite inmovilizar un anticuerpo sobre una partícula magnética y evitar la contaminación de IgG la muestra inmunoprecipitada. Estos gránulos pueden usarse manualmente con un soporte magnético o con plataformas automáticas, como los instrumentos Thermo Scientific KingFisher™.
Características destacadas:
  • Alta capacidad – capacidad de unión casi cuatro veces mayor que la de los gránulos magnéticos habituales de otros proveedores, lo que permite el uso de cantidades menores por experimento.
  • Unión inespecífica baja – los gránulos estables y prebloqueados proporcionan productos de purificación limpios (p.ej., el antígeno eluido en inmunoprecipitación [IP] con anticuerpo que está libre de proteínas contaminantes a partir de una matriz de IP compleja)
  • Flexibilidad – comodidad de dominios de unión de IgG tanto de proteína A como de proteína G en un gránulo (bead)
  • Compatibilidad - los gránulos (beads) son compatibles con aplicaciones manuales y automáticas (p.ej., instrumentos Thermo Scientific KingFisher)
  • Coherencia del ensayo – los gránulos magnéticos eliminan la pérdida de resinas y ofrecen una separación de soluciones más eficaz que los métodos de IP tradicionales que únicamente emplean tubos de microcentrífugas
Propiedades de las microesferas magnéticas de proteína A/G Thermo Scientific Pierce:
  • Composición: Gránulos de polímero bloqueados con revestimiento de magnetita y recubiertos convalentemente con una monocapa de proteína A/G recombinante
  • Diámetro: 1 μm
  • Concentración: 10 mg/ml
  • Capacidad de fijación: 55-85 μg de IgG de conejo por mg de partículas magnéticas
Requiere:
Thermo Scientific KingFisher 96 o KingFisher Flex Instruments o cualquier otro dispositivo separador magnético
Recomendada para:
Experimentos de IP y coinmunoprecipitación (Co-IP) (consulte el kit completo); inmunoprecipitación para análisis en condiciones sin reducción; purificación de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo secundario
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Proteína A/G
Capacidad (métrico) 1 mL