Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A UltraLink™ Resin
Código de producto. 11879400 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11879400 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 11879400 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53139
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Soporte de poliacrilamida extremadamente duradero con proteína A inmovilizada para la purificación de IgG de capacidad estándar.
La resina de proteína A Thermo Scientific™ Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína A de unión de IgG para su uso en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína A UltraLink se emplea para la unión y purificación de IgG mediante métodos cromatográficos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o de presión media. La proteína A es una proteína de unión de anticuerpos que es especialmente útil en la purificación por afinidad de IgG de suero de conejo o de humano.
La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
  • Proteína A inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, especialmente a la mayoría de los subtipos de IgG humana y de conejo
  • Capacidad estándar: la carga de proteína A inmovilizada proporciona una capacidad de unión de aproximadamente 16 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
  • Resina UltraLink: el soporte de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
  • Estabilidad pH del soporte: Desde 1 hasta 13
  • Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
  • Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
  • Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos.
  • Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (> 60 % del volumen de gránulos)
  • Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
  • Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
  • Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Resina
Línea de productos Pierce, UltraLink
Tipo de columna Resina UltraLink™, Afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína A
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene los productos a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente.
Cantidad 5 ml