Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin
Código de producto. 10679044 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679044 2 mL 2 ml
11859400 10 mL 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10679044 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53132
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Soporte de poliacrilamida granulada muy duradero con proteína A/G recombinante inmovilizada para varios métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína A/G Thermo Scientific™ Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína A/G recombinante para su empleo en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína A/G UltraLink se emplea para la unión y purificación de IgG mediante métodos cromatográficos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o de presión media. La proteína A/G es una proteína de fusión recombinante que tiene los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G, lo que permite la purificación de anticuerpos a partir de muestras de suero de diferentes especies.
La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
  • Proteína A/G inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, sobre todo a la mayoría de los subtipos de IgG de humano y de conejo.
  • Capacidad estándar: la carga de capacidad estándar de la proteína A/G inmovilizada proporciona una capacidad de unión de aproximadamente 20 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
  • Resina UltraLink: el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
  • Estabilidad pH del soporte: entre 1 y 13
  • Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
  • Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
  • Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos.
  • Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (>60 % del volumen de gránulos)
  • Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
  • Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
  • Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Resina
Línea de productos Pierce, UltraLink
Tipo de columna Resina UltraLink™, Afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína A/G
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar la resina a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Cantidad 2 mL