Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Código de producto. 11511931 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11511931 2 mL 2 ml
15625315 20 mL 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11511931 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20423
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose is an exceptionally high-capacity Protein A/G beaded agarose resin for use in a variety of antibody affinity purification methods.
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose is an exceptionally high-capacity Protein A/G beaded agarose resin for use in a variety of antibody affinity purification methods.
La proteína A/G Plus agarosa Pierce consta de proteína A/G de fusión recombinante que ha sido inmovilizada covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de gran calidad (CL-6B). Ya que la proteína A/G combina los dominios tipo inmunoglobulina de las proteínas A y G, la resina es efectiva para la purificación por afinidad de los anticuerpos de IgG de un gran número de especies huésped mamífero.
Características destacadas:
  • Proteína A/G: la proteína de fusión recombinante inmovilizada de los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G permite la purificación de la IgG policlonal de casi cualquier especie de mamífero.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A/G mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
  • Alta capacidad: la variedad “Plus” de la proteína A/G agarosa Pierce tiene una carga muy densa de proteína A/G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión superior a 50mg de IgG de humano por ml de resina
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína A/G
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo húmedo.
Cantidad 2 mL