Learn More
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Código de producto. 15696144 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
15696144 20 ml 5 ml
15686144 4 ml 1 ml
2 options
Código de producto. 15696144
Marca: Pierce™ 78610
Los gránulos magnéticos de agarosa y proteína A/G Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de inmunoglobulinas a partir de suero, sobrenadante de cultivo celular o ascitis
Características del producto:
La proteína A/G se une a todas las subclases de IgG humanas, lo que la convierte en la opción ideal para la purificación de anticuerpos IgG policlonales o monoclonales cuyas identidades de subclases no se han determinado. Además, se une a la IgA, la IgE, la IgM y (en menor medida) a la IgD. La proteína A/G se une bien a todos los subtipos de IgG de ratón, pero no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de este animal. Por ello, la proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de la IgA, la IgM y la albúmina sérica murina. Es probable que los subtipos individuales de monoclonales de ratón tengan una mayor afinidad a esta proteína quimérica A/G que a la proteína A o a la proteína G.
  • Proteína A/G: proteína de fusión recombinante que tiene los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G, que permite la purificación de anticuerpos a partir de casi cualquier especie de mamífero.
  • Alta capacidad: suficiente tanto para los procesos de purificación rutinarios como para los más exigentes.
  • Baja capacidad de unión no específica: un protocolo de purificación con resultados optimizados da como resultado una purificación de IgG.
  • Flexibilidad: comodidad de dominios de unión de IgG tanto de proteína A como de proteína G en un gránulo (bead).
  • Compatibilidad: los gránulos son compatibles con aplicaciones manuales y automatizadas.
  • Inerte y estable: el excepcional método de fabricación inmoviliza la proteína A/G por enlaces covalentes resistentes a la lixiviación.
Aplicaciones:
  • Aislamiento y purificación de proteínas
  • Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Molécula diana: IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Capacidad (métrico) 20 mL
Concentración Slurry: 25%
Contenido y almacenamiento 5 ml de resina asentada. Se suministra como 20 ml de suspensión al 25 % v/v en solución salina tamponada con fosfato, detergente Tween-20 al 0,01 % y azida sódica al 0,05 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño de partículas 25 to 30 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 20 ml
Forma de proteína Recombinante
Tipo Gránulos de agarosa magnética
Fase estacionaria Proteína A/G
Formato Frasco