Learn More
Thermo Scientific™ Proteína A/G agarosa Pierce™
Código de producto. 11836784 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ML
3 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836784 15 mL 15 ML
11826784 3 mL 3 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11836784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20422
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Permite la purificación de anticuerpos (IgG) por afinidad con la versátil proteína A/G disponible en frascos, columnas de centrifugación, placas de filtración y kits de purificación completos.
La proteína A/G agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una versátil resina de afinidad de gran rendimiento para la purificación de anticuerpos que está disponible en frascos de agarosa granulada; columnas de centrifugación preempaquetadas, cartuchos de cromatografía y kits de purificación de IgG completos.
La proteína A/G agarosa Pierce se une a casi todos los isotipos y a casi todas las IgG de mamíferos procedentes de muestras de suero, líquido ascítico, sobrenadante de cultivo celular y otras muestras de anticuerpos, lo que permite una purificación efectiva de los anticuerpos. Ya que la proteína A/G inmovilizada combina los dominios de unión de inmunoglobulina de las proteínas A y G, la resina es eficaz en la purificación por afinidad de los anticuerpos de IgG de un gran número de especies de mamíferos huésped.
La proteína A/G agarosa Pierce es una proteína A/G de fusión recombinante purificada inmovilizada covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de gran calidad (CL-6B). Esta novedosa variedad de resina proporciona la combinación más versátil de funciones cromatográficas para aumentar el rendimiento y conseguir una purificación de alta pureza de la IgG completa procedente de muestras de suero de mamíferos. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas idóneas para muchos sistemas de purificación por afinidad. Por tanto, la proteína A/G agarosa Pierce se ofrece en distintos formatos de envase: frascos de resina en pulpa, tres tamaños de columnas de centrifugación, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtración de 96 pocillos.
Características destacadas:
  • Proteína A/G: la proteína de fusión recombinante inmovilizada de los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G permite la purificación de la IgG policlonal de casi cualquier especie de mamífero.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A/G mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
  • Capacidad estándar: la proteína A/G agarosa Pierce tiene una carga densa de proteína A/G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión superior a 7 mg de IgG de humano por ml de resina.
  • Múltiples formatos: elija entre los frascos de resina en pulpa, las columnas listas para centrifugación, los kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
  • Resinas: frascos de 3 ml y de 15 ml
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml o 5 ml
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína A/G agarosa Pierce a granel
Incluye:
Los kits de purificación contienen columnas de centrifugación de proteína A/G, tampón de unión, tampón de elución y tampón de neutralización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína A/G
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo húmedo.
Cantidad 15 mL