Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A
Código de producto. 10147393 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10147393 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10147393 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21181
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detecte anticuerpos humanos y de conejo, especialmente isotipos IgG, para western blot, ELISA y otros inmunoensayos con esta proteína A recombinante purificada y biotinilada.
Las formas purificadas y conjugadas de la proteína A recombinante Pierce de Thermo Scientific™ permiten sondear y detectar anticuerpos, especialmente isotipos de IgG, procedentes de diferentes especies huéspedes en Western blot, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
La proteína A es un componente de la pared celular producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que consta de una sola cadena polipéptida y contiene pocos o ningún carbohidrato. La molécula de proteína A contiene cuatro puntos de unión de alta afinidad capaces de interactuar con la región Fc a partir de IgG de varias especies, incluidos humanos y conejos. La unión óptima se realiza a un PH de 8,2, aunque la unión también es efectiva en condiciones neutras o fisiológicas (entre pH 7,0 y 7,6).
Características destacadas:
  • Contiene cuatro dominios de unión Fc por proteína
  • Mejor que la proteína G para IgG policlonal de suero de conejo, cerdo, perro y gato
  • Más pobre que la proteína G para IgG1 de ratón, IgG3 humana y anticuerpos de rata, cabra y vaca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína A Pierce
Cantidad 5 mg
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Subtipo de proteína Proteína A
Especie Humano, conejo
Objetivo Anticuerpos
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a –20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.